Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA065539
Sigma-Aldrich
Anti-APOE antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
AD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ARMEEMGSRTRDRLDEVKEQVAEVRAKLEEQAQQIRLQAEAFQARLKSWFEPLVEDMQRQW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOE(348)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Apolipoproteina E (ApoE) należy do grupy białek, które wiążą się odwracalnie z lipoproteinami. Znaczne ilości ApoE są wytwarzane w wątrobie i mózgu oraz w pewnym stopniu w prawie każdym narządzie. ApoE jest ważnym składnikiem wszystkich lipoprotein osocza. ApoE występuje w trzech głównych izoformach: E2, E3 i E4, które różnią się od siebie pojedynczą substytucją aminokwasową. W porównaniu z E3 i E4, E2 wykazuje najniższe powinowactwo wiązania receptora. Nosiciele allelu E2 mają znacznie niższy poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości i cholesterolu lipoprotein o innej gęstości, a także podwyższony poziom ApoE. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.32.
Immunogen
apolipoproteina E
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Oprócz ułatwiania rozpuszczania lipidów, apolipoproteiny pomagają utrzymać integralność strukturalną lipoprotein, służą jako ligandy dla receptorów lipoproteinowych i regulują aktywność enzymów zaangażowanych w metabolizm lipidów. Apolipoproteina E (ApoE) odgrywa ważną rolę w metabolizmie lipidów. Jej interakcja ze specyficznym receptorem ApoE umożliwia wychwyt resztek chylomikronów przez komórki wątroby, co jest niezbędnym krokiem podczas normalnego metabolizmu lipidów. Wiąże się również z receptorem LDL (Apo B/E). Wady ApoE są przyczyną hiperlipoproteinemii typu III.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST88578
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2, zawierający 40% glicerolu i 0,02% azydku sodu.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael C Phillips
IUBMB life, 66(9), 616-623 (2014-10-21)
Apolipoprotein (apo) E is a 299-residue protein which functions as a key regulator of plasma lipid levels. Human apoE exists as three common isoforms and the parent form, apoE3, operates optimally in promoting clearance of triglyceride (TG)-rich lipoproteins and is
Martine Prévost et al.
Proteins, 55(4), 874-884 (2004-05-18)
Apolipoprotein E (apoE) is an important protein involved in lipid metabolism due to its interaction with members of the low-density lipoprotein receptor (LDLR) family. To further understand the molecular basis for this receptor-binding activity, an apoE fragment containing the receptor
R W Mahley et al.
Journal of lipid research, 40(11), 1933-1949 (1999-12-20)
Type III hyperlipoproteinemia (HLP) is a genetic disorder characterized by accumulation of remnant lipoproteins in the plasma and development of premature atherosclerosis. Although receptor binding-defective forms of apolipoprotein (apo) E are the common denominator in this disorder, a number of
David Nguyen et al.
Biochemistry, 48(13), 3025-3032 (2009-02-13)
The exchangeability of apolipoprotein (apo) E between lipoprotein particles such as very low-density lipoprotein (VLDL) and high-density lipoprotein (HDL) is critical for lipoprotein metabolism, but despite its importance, the kinetics and mechanism of apoE-lipoprotein interaction are not known. We have
Joris Deelen et al.
Aging cell, 10(4), 686-698 (2011-03-23)
By studying the loci that contribute to human longevity, we aim to identify mechanisms that contribute to healthy aging. To identify such loci, we performed a genome-wide association study (GWAS) comparing 403 unrelated nonagenarians from long-living families included in the