Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA050039
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINE1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PAI, Anti-PAI1, Anti-PLANH1, Anti-serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RLFHKSDGSTVSVPMMAQTNKFNYTEFTTPDGHYYDILELPYHGDTLSMFIAAPYEKEVPLSALTNILSAQLISHWKGNMTRLPRLLVLPKFSLETEVDLRKPLENLGMTDMFRQFQADF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINE1(5054)
Powiązane kategorie
Immunogen
inhibitor peptydazy serpinowej, klad E (nexin, inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1), członek 1 rekombinowany znacznik podpisu epitopu białka (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83060
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideki Furuya et al.
Scientific reports, 12(1), 12186-12186 (2022-07-17)
The extracellular activity of Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) is well described, acting as an inhibitor of tissue plasminogen activator and urokinase-type plasminogen activator, impacting fibrinolysis. Recent studies have revealed a pro-tumorigenic role of PAI-1 in human cancers, via the regulation
Xiaowen Wang et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-01)
This study examined the role of the ubiquitin E3-ligase RNF123 in modulating downstream NF-κB1 targets in glioblastoma (GB) tumor progression. Our findings revealed an oncogenic pathway (miR-155-5p-RNF123-NF-κB1-p50-SerpinE1) that may represent a new therapeutic target pathway for GB patients with isocitrate
Owen T M Chan et al.
Oncotarget, 8(59), 99707-99721 (2017-12-17)
We previously reported an accurate urine-based bladder cancer (BCa)-associated diagnostic signature that can be used to non-invasively detect BCa. In this study, we investigated whether a component of this signature could risk stratify patients with BCa. Utilizing immunohistochemistry, we investigated
Ge Zhang et al.
Diagnostic pathology, 9, 200-200 (2014-11-13)
To validate the expression of a urine-based bladder cancer associated diagnostic signature comprised of 10 targets; ANG, CA9, MMP9, MMP10, SERPINA1, APOE, SDC1, VEGFA, SERPINE1 and IL8 in bladder tumor tissues. Immunohistochemical analyses were performed on tumor specimens from 213