Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA048536
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-D22S749
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1218
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1218
Nazwa produktu
Anti-PVALB antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
ATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVALB(5816)
Powiązane kategorie
Immunogen
parwalbumina
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85048
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Matsuno et al.
The Journal of comparative neurology, 525(7), 1633-1648 (2016-11-20)
Mitral cells are the major projection neurons of the olfactory bulb. They receive olfactory inputs, regulate information, and project their axons to the olfactory cortex. To understand output regulation of mitral cells better, we established a method to visualize individual
A Y Lopez et al.
Molecular psychiatry, 22(10), 1464-1472 (2016-12-14)
ANK3, encoding the adaptor protein Ankyrin-G (AnkG), has been implicated in bipolar disorder by genome-wide association studies. ANK3 has multiple alternative first exons, and a bipolar disorder-associated ANK3 variant has been shown to reduce the expression of exon 1b. Here
Tadasu Sato et al.
Cells, tissues, organs, 204(1), 49-58 (2017-05-04)
The geniculate ganglion (GG) contains visceral and somatic sensory neurons of the facial nerve. In this study, the number and cell size of sensory neurons in the human GG were investigated. The estimated number of GG neurons ranged from 1,580
Bradley M Roberts et al.
Brain structure & function, 224(7), 2567-2576 (2019-06-28)
Striatal fast-spiking interneurons (FSIs) potently inhibit the output neurons of the striatum and, as such, powerfully modulate action learning. Through electrical synaptic coupling, FSIs are theorized to temporally coordinate their activity. This has important implications for their ability to temporally
Miguel Á García-Cabezas et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 27(10), 4891-4910 (2016-09-23)
The anterior cingulate cortex (ACC) and posterior orbitofrontal cortex (pOFC) are associated with emotional regulation. These regions are old in phylogeny and have widespread connections with eulaminate neocortices, intricately linking areas associated with emotion and cognition. The ACC and pOFC