Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702158
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
Synonim(y):
D22S749, parwalbumina, PVALB, parwalbumina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw parwalbuminie (PVALB), klon 6C7K6, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6C7K6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
12 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVALB(5816)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wiążącym jony wapnia o wysokim powinowactwie, które jest strukturalnie i funkcjonalnie podobne do kalmoduliny i troponiny C. Uważa się, że kodowane białko bierze udział w relaksacji mięśni. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, październik 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-180 ludzkiej parwalbuminy (PVALB) (P20472).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)