Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA045119
Sigma-Aldrich
Anti-MPC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Brain Protein 44-Like, Anti-CGI-129, Anti-dJ68L15.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MAGALVRKAADYVRSKDFRDYLMSTHFWGPVANWGLPIAAINDMKKSPEIISGR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRP44L(51660)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mitochondrialny nośnik pirogronianu 1 (MPC1) jest nośnikiem pirogronianu, który ma pięć eksonów i dwie transbłonowe helisy α. Znajduje się na chromosomie 6q27. Ma masę 12 kDa i 18095 pz.
Immunogen
białko mózgowe 44-podobne rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Anty-MPC1 był używany w immunocytochemii, immunohistochemii i western blottingu.
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone przez projekcie Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Brak MPC1 (mitochondrialnego nośnika pirogronianu 1) prowadzi do degeneracji i upośledzenia białka MPC2 (mitochondrialnego nośnika pirogronianu 2), wpływając w ten sposób na funkcje kompleksu MPC. Stymuluje metabolizm glukozy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84884
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Flores et al.
Nature communications, 10(1), 91-91 (2019-01-11)
Although numerous therapeutic strategies have attempted to target aerobic glycolysis to inhibit tumor progression, these approaches have not resulted in effective clinical outcomes. Murine squamous cell carcinoma (SCC) can be initiated by hair follicle stem cells (HFSCs). HFSCs utilize aerobic
Monitoring Mitochondrial Pyruvate Carrier Activity in Real Time Using a BRET-Based Biosensor: Investigation of the Warburg Effect
Compan V, et al.
Molecular Cell, 59(3), 491-501 (2015)
Christopher E Shannon et al.
The FEBS journal, 284(3), 451-465 (2016-12-18)
Pioglitazone is used globally for the treatment of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and is one of the most effective therapies for improving glucose homeostasis and insulin resistance in T2DM patients. However, its mechanism of action in the tissues and
Pioglitazone inhibits mitochondrial pyruvate metabolism and glucose production in hepatocytes
Shannon CE, et al.
FEBS Journal, 284(3), 451-465 (2017)
E4F1 controls a transcriptional program essential for pyruvate dehydrogenase activity
Lacroix M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(39):, 10998-11003 (2016)