Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA044993
Sigma-Aldrich
Anti-TRPV2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily V, Member 2, Anti-VRL, Anti-VRL-1, Anti-VRL1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RGKLDFGSGLPPMESQFQGEDRKFAPQIRVNLNYRKGTGASQPDPNRFDRDRLFNAVSRGVPEDLAGLPEYLSKTSKYLTDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPV2(51393)
Opis ogólny
Białko receptora przejściowego potencjału waniloidowego typu 2 (TRPV2) należy do rodziny TRPV.[1] Białko to jest nieselektywnym kanałem kationowym zlokalizowanym w neuronach czuciowych, makrofagach i mięśniach gładkich naczyń krwionośnych. Gen TRPV2 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 17p11.2.
Immunogen
kanał kationowy o przejściowym potencjale receptorowym, podrodzina V, członek 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TRPV2 produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii[1] i immunocytochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko receptora przejściowego potencjału waniloidowego typu 2 (TRPV2) odgrywa rolę we wczesnej fagocytozie makrofagów. Białko to działa jako biomarker w potrójnie ujemnym raku piersi (TNBC). Białko TRPV2 jest również zaangażowane w raka pęcherza moczowego, raka prostaty i raka wątrobowokomórkowego.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83822
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tiffany M Link et al.
Nature immunology, 11(3), 232-239 (2010-02-02)
Macrophage phagocytosis is critical for defense against pathogens. Whereas many steps of phagocytosis involve ionic flux, the underlying ion channels remain ill defined. Here we show that zymosan-, immunoglobulin G (IgG)- and complement-mediated particle binding and phagocytosis were impaired in
Katsuhiko Muraki et al.
Circulation research, 93(9), 829-838 (2003-09-27)
Changes in membrane tension resulting from membrane stretch represent one of the key elements in blood flow regulation in vascular smooth muscle. However, the molecular mechanisms involved in the regulation of membrane stretch remain unclear. In this study, we provide
Katja Eubler et al.
International journal of molecular sciences, 22(9) (2021-05-06)
The cation channel TRPV2 is known to be expressed by murine macrophages and is crucially involved in their functionality. Macrophages are frequent cells of the mouse testis, an immune-privileged and steroid-producing organ. TRPV2 expression by testicular macrophages and possible changes
Katja Eubler et al.
International journal of molecular sciences, 19(9) (2018-09-22)
Peritubular cells are part of the wall of seminiferous tubules in the human testis and their contractile abilities are important for sperm transport. In addition, they have immunological roles. A proteomic analysis of isolated human testicular peritubular cells (HTPCs) revealed
Mohamad Elbaz et al.
Oncotarget, 9(71), 33459-33470 (2016-05-27)
Transient receptor potential vanilloid type-2 (TRPV2) is an ion channel that is triggered by agonists like cannabidiol (CBD). Triple negative breast cancer (TNBC) is an aggressive disease with limited therapeutic options. Chemotherapy is still the first line for the treatment