Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA044819
Sigma-Aldrich
Anti-MXRA7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ46603, Anti-Matrix-Remodelling Associated 7, Anti-PS1TP1, Anti-TMAP1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
GPSSEGPEEEDGEGFSFKYSPGKLRGNQYKKMMTKEELEEEQRVQKEQLAAIFKLMKDNKETFGEMSDGDVQEQL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MXRA7(439921)
Immunogen
znacznik sygnatury epitopu rekombinowanego białka związanego z remodelowaniem macierzy 7 (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84609
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenjiang Sun et al.
Blood science (Baltimore, Md.), 5(3), 160-169 (2023-08-07)
Matrix remodeling is a critical process in hematopoiesis. The biology of MXRA7, as a matrix remodeling associated gene, has still not been reported in hematopoietic process. Public databases showed that MXRA7 expressed in hematopoietic stem cells, suggesting that it may
Jinling Ning et al.
Experimental dermatology, 27(9), 1038-1042 (2018-05-22)
Preliminary data mining performed with Gene Expression Omnibus data sets implied that psoriasis may involve the matrix remodelling associated 7 (MXRA7), a gene with little function information yet. To test that hypothesis, studies were performed in human samples and murine
Zhishuai Zhou et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 18053-18064 (2019-03-08)
The matrix remodeling associated 7 (MXRA7) gene had been ill-studied and its biology remained to be discovered. Inspired by our previous findings and public datasets concerning MXRA7, we hypothesized that the MXRA7 gene might be involved in bone marrow mesenchymal
Zhishuai Zhou et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 18053-18064 (2019-03-08)
The matrix remodeling associated 7 (MXRA7) gene had been ill-studied and its biology remained to be discovered. Inspired by our previous findings and public datasets concerning MXRA7, we hypothesized that the MXRA7 gene might be involved in bone marrow mesenchymal