Przejdź do
71045-M
Goat Anti-Mouse IgG HRP Conjugate (H + L)
Novagen®
Synonim(y):
HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
40 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
2
527,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody product type
secondary antibodies
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-50912-50612-349
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c