Kluczowe dokumenty
HPA043234
Sigma-Aldrich
Anti-HBB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD113t-C, Anti-HBD, Anti-beta-globin, Anti-hemoglobin, beta
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
FATLSELHCDKLHVDPENFRLLGN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HBB(3043)
Opis ogólny
Podjednostka Β hemoglobiny (HBB) jest białkiem o długości 108 aminokwasów i należy do rodziny białek histonopodobnych. Gen HBB o długości 327 pz na genomowym DNA jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.4. Kodowane białko jest generalnie wyrażane w czerwonych krwinkach (RBC).
Immunogen
hemoglobina, beta rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka Β hemoglobiny (HBB) przenosząca cząsteczkę zawierającą jony (hem), ułatwia transport tlenu z płuc do różnych tkanek obwodowych. Nadekspresję HBB zaobserwowano u pacjentów z chorobami przyzębia. Mutacja w genie jest związana z rozwojem raka piersi i choroby sierpowatokrwinkowej (SCD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83960
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Refinement of regional loss of heterozygosity for chromosome 11p15.5 in human breast tumors.
Winqvist R
Cancer Research, 53, 4486-4488 (1993)
A phylogenetic analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato based on sequence information from the hbb gene, coding for a histone-like protein.
Valsangiacomo C
International Journal of Systematic Bacteriology, 47, 1-10 (1997)
Seamless correction of the sickle cell disease mutation of the HBB gene in human induced pluripotent stem cells using TALENs.
Sun N and Zhao H
Biotechnology and Bioengineering, 111, 1048-1053 (2014)
Soo-Been Jeon et al.
NPJ Regenerative medicine, 8(1), 46-46 (2023-08-26)
Red blood cell (RBC) generation from human pluripotent stem cells (PSCs) offers potential for innovative cell therapy in regenerative medicine as well as developmental studies. Ex vivo erythropoiesis from PSCs is currently limited by the low efficiency of functional RBCs
Proteomic analysis of saliva identifies potential biomarkers for orthodontic tooth movement.
Ellias MF
TheScientificWorldJournal (2012)