Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA042112
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS34 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Mgc2616, Anti-Mitochondrial ribosomal protein s34, Anti-Mrp-s12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PEDSLASVPYPPLLRAMIIAERQKNGDTSTEEPMLNVQRIRMEPWDYPAKQEDKGRAKGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPS34(65993)
Immunogen
mitochondrialne białko rybosomalne S34 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82135
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sumudu S C Amarasekera et al.
Human molecular genetics, 32(15), 2441-2454 (2023-05-03)
MRPL39 encodes one of 52 proteins comprising the large subunit of the mitochondrial ribosome (mitoribosome). In conjunction with 30 proteins in the small subunit, the mitoribosome synthesizes the 13 subunits of the mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) system encoded by mitochondrial
Benedetta Ruzzenente et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2224, 47-60 (2021-02-20)
Like bacterial and cytoplasmic ribosomes, mitoribosomes are large ribonucleoprotein complexes with molecular weights in the range of several million Daltons. Traditionally, studying the assembly of such high molecular weight complexes is done using ultracentrifugation through linear density gradients, which remains
Tara R Richman et al.
Nature communications, 7, 11884-11884 (2016-06-21)
The recognition and translation of mammalian mitochondrial mRNAs are poorly understood. To gain further insights into these processes in vivo, we characterized mice with a missense mutation that causes loss of the translational activator of cytochrome oxidase subunit I (TACO1).
Nicola Ferreira et al.
The EMBO journal, 38(24), e102155-e102155 (2019-11-14)
Translation fidelity is crucial for prokaryotes and eukaryotic nuclear-encoded proteins; however, little is known about the role of mistranslation in mitochondria and its potential effects on metabolism. We generated yeast and mouse models with error-prone and hyper-accurate mitochondrial translation, and