Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA039441
Sigma-Aldrich
Anti-SMCHD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AP001011.2, Anti-Structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DNGRGMTSKQLNNWAVYRLSKFTRQGDFESDHSGYVRPVPVPRSLNSDISYFGVGGKQAVFFVGQSARMISKPADSQDVHELVLSKED
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMCHD1(23347)
Powiązane kategorie
Immunogen
Structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST81743
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Camille Laberthonnière et al.
Nucleic acids research, 51(14), 7269-7287 (2023-06-19)
Many genetic syndromes are linked to mutations in genes encoding factors that guide chromatin organization. Among them, several distinct rare genetic diseases are linked to mutations in SMCHD1 that encodes the structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1
Rawin Poonperm et al.
Nature structural & molecular biology, 30(8), 1224-1237 (2023-08-11)
Chromosome-wide late replication is an enigmatic hallmark of the inactive X chromosome (Xi). How it is established and what it represents remains obscure. By single-cell DNA replication sequencing, here we show that the entire Xi is reorganized to replicate rapidly
Marie-Cécile Gaillard et al.
BMC medical genetics, 17(1), 66-66 (2016-09-17)
The main form of Facio-Scapulo-Humeral muscular Dystrophy is linked to copy number reduction of the 4q D4Z4 macrosatellite (FSHD1). In 5 % of cases, FSHD phenotype appears in the absence of D4Z4 reduction (FSHD2). In 70-80 % of these patients, variants of
Yosuke Hiramuki et al.
Skeletal muscle, 8(1), 24-24 (2018-08-04)
SMCHD1 is a disease modifier and a causative gene for facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) type 1 and type 2, respectively. A large variety of different mutations in SMCHD1 have been identified as causing FSHD2. In many cases, it is unclear
Andres Tapia Del Fierro et al.
Nature communications, 14(1), 5466-5466 (2023-09-26)
The interplay between 3D chromatin architecture and gene silencing is incompletely understood. Here, we report a novel point mutation in the non-canonical SMC protein SMCHD1 that enhances its silencing capacity at endogenous developmental targets. Moreover, it also results in enhanced