Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA038360
Sigma-Aldrich
Anti-SLC3A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATR1, Anti-CSNU1, Anti-D2H, Anti-NBAT, Anti-solute carrier family 3 (cystine, dibasic and neutral amino acid transporters, activator of cystine, dibasic and neutral amino acid transport), member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GNQYVNVMNMLLFTLPGTPITYYGEEIGMGNIVAANLNESYDINTLRSKSPMQWDNSSNAGFSEASNTWLPTNSDYHTVNVDVQKTQPRSALKLYQDLSLLHANELLLNRGWFCHLRNDSHYVVYTRELDGIDRIFIVVLNFGESTLLNL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC3A1(6519)
Powiązane kategorie
Immunogen
rodzina transporterów substancji rozpuszczonych 3 (transportery cystyny, aminokwasów dwuzasadowych i obojętnych, aktywator transportu cystyny, aminokwasów dwuzasadowych i obojętnych), członek 1 rekombinowany znacznik epitopu białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71989
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elena Garreta et al.
Nature materials, 18(4), 397-405 (2019-02-20)
The generation of organoids is one of the biggest scientific advances in regenerative medicine. Here, by lengthening the time that human pluripotent stem cells (hPSCs) were exposed to a three-dimensional microenvironment, and by applying defined renal inductive signals, we generated
Vanessa Monteil et al.
Cell, 181(4), 905-913 (2020-04-26)
We have previously provided the first genetic evidence that angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) is the critical receptor for severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), and ACE2 protects the lung from injury, providing a molecular explanation for the severe lung
Nils O Lindström et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 29(3), 825-840 (2018-02-17)
The nephron is the functional unit of the kidney, but the mechanism of nephron formation during human development is unclear. We conducted a detailed analysis of nephron development in humans and mice by immunolabeling, and we compared human and mouse
Tracy Tran et al.
Cell stem cell, 29(7), 1083-1101 (2022-07-09)
Human pluripotent stem-cell-derived organoids are models for human development and disease. We report a modified human kidney organoid system that generates thousands of similar organoids, each consisting of 1-2 nephron-like structures. Single-cell transcriptomic profiling and immunofluorescence validation highlighted patterned nephron-like
Elena Garreta et al.
Nature materials, 18(4), 397-405 (2019-02-20)
The generation of organoids is one of the biggest scientific advances in regenerative medicine. Here, by lengthening the time that human pluripotent stem cells (hPSCs) were exposed to a three-dimensional microenvironment, and by applying defined renal inductive signals, we generated