Przejdź do
SBP3269
TLR7 Blocking Peptide for PRS3269
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.05 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
form
liquid
species reactivity
mouse, human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
14 amino acids from the middle of mouse TLR7.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS3269.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBP3141SBP3363SBP4059
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)