Kluczowe dokumenty
HPA028658
Sigma-Aldrich
Anti-PIP4K2C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C15orf6, Anti-FLJ22055, Anti-PDRC2, Anti-PIP5K2C, Anti-RHGK, Anti-SLC42A3, Anti-phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, γ
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LEKLKRDVEFLVQLKIMDYSLLLGIHDIIRGSEPEEEAPVREDESEVDGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIP4K2C(79837)
Opis ogólny
PIP4K2C (4-kinaza fosfatydyloinozytolo-5-fosforanowa typu 2 γ) należy do rodziny 4-kinaz fosfatydyloinozytolo-5-fosforanowych (PI5P4K). Ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu. PIP4K2C znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.3.
Immunogen
phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, gamma recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
4-kinazy fosfatydyloinozytolu 5-fosforanu (PI5P4K) modulują poziomy swojego substratu, PI5P. Bierze udział w kontroli metabolicznej, kontroli wzrostu i kilku reakcjach na stres. Brak PIP4K2C prowadzi do hiperaktywacji układu odpornościowego. 4-kinaza fosfatydyloinozytolo-5-fosforanowa typu 2 (PI5P4K) pomaga w konwersji fosfatydyloinozytolo-5-fosforanu do fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73852
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of 55 autoimmune disease and type II diabetes loci: further confirmation of chromosomes 4q27, 12q13. 2 and 12q24. 13 as type I diabetes loci, and support for a new locus, 12q13. 3?q14. 1.
Cooper JD, et al.
Genes and Immunity, 10(S1), S95-S95 (2009)
Hyeseok Shim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(27), 7596-7601 (2016-06-18)
Type 2 phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase (PI5P4K) converts phosphatidylinositol-5-phosphate to phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. Mammals have three enzymes PI5P4Kα, PI5P4Kβ, and PI5P4Kγ, and these enzymes have been implicated in metabolic control, growth control, and a variety of stress responses. Here, we show that mice with
Deletion of the gene Pip4k2c, a novel phosphatidylinositol kinase, results in hyperactivation of the immune system.
Shim H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(27), 7596-7601 (2016)
The function of phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase ? (PI5P4Kγ) explored using a specific inhibitor that targets the PI5P-binding site.
Clarke JH, et al.
The Biochemical Journal, 466(2), 359-367 (2015)