Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA028447
Sigma-Aldrich
Anti-DNAH8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anti-dynein, axonemal, heavy chain 8, Anti-hdhc9
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
ILNHKSKHVEEAVRELISIFEQIYEVKYTGKVGKQSEQRKHVVFGSETEEGENNDYEANIVNEFDTHDKEDEFKKECKEVFAFFSHQLLDSLQKATRLSLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAH8(1769)
Immunogen
dynein, axonemal, heavy chain 8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77508
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabella Aprea et al.
Molecular human reproduction, 27(3) (2021-02-10)
Motile cilia line the efferent ducts of the mammalian male reproductive tract. Several recent mouse studies have demonstrated that a reduced generation of multiple motile cilia in efferent ducts is associated with obstructive oligozoospermia and fertility issues. However, the sole
Feifeng Song et al.
Cancer cell international, 21(1), 559-559 (2021-10-27)
Metastatic prostate cancer (PCa) is a lethal tumor. However, the molecular mechanisms underlying PCa progression have not been fully elucidated. Transcriptome expression profiling and clinical information on primary and metastatic PCa samples were obtained from TCGA. R software was used
Sobia Dil et al.
Asian journal of andrology, 25(3), 350-355 (2022-10-30)
Multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF) is a severe form of asthenozoospermia categorized by immotile spermatozoa with abnormal flagella in ejaculate. Whole-exome sequencing (WES) is used to detect pathogenic variants in patients with MMAF. In this study, a
Yihong Yang et al.
Clinical genetics, 98(4), 396-401 (2020-07-19)
Asthenozoospermia is a common cause of male infertility associated with the reduced motility and/or abnormal morphology of spermatozoa, although its etiology remains incompletely understood. Multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF) is one of the main causes of asthenozoospermia.
Isabella Aprea et al.
PLoS genetics, 17(2), e1009306-e1009306 (2021-02-27)
Axonemal protein complexes, such as outer (ODA) and inner (IDA) dynein arms, are responsible for the generation and regulation of flagellar and ciliary beating. Studies in various ciliated model organisms have shown that axonemal dynein arms are first assembled in