Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA027241
Sigma-Aldrich
Anti-ECM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Extracellular matrix protein 1, Anti-Secretory component p85
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
EDTLDKYCDREYAVKTHHHLCCRHPPSPTRDECFARRAPYPNYDRDILTIDIGRVTPNLMGHLCGNQRVLTKHKHIPGLIHNMTARCCDLPFPEQACCAEEEKLTFINDLCGPRRNIWRDPALCCYLSPGDEQVNCFNINYLRNVALVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ECM1(1893)
Opis ogólny
Białko macierzy zewnątrzkomórkowej 1 (ECM1) jest glikoproteiną. Ulega ekspresji w skórze i innych tkankach. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q21.2.
Immunogen
Extracellular matrix protein 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ECM1 produkowane u królików zostało użyte do barwienia immunofluorescencyjnego.[1]
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko macierzy zewnątrzkomórkowej 1 (ECM1) odgrywa rolę w proliferacji komórek, mineralizacji i angiogenezie. Wykazano, że białko to odgrywa rolę w inwazji i progresji nowotworów. Jest ono związane z rakiem wątrobowokomórkowym. Mutacje w genie ECM1 zostały powiązane z proteinozą lipidową. Białko to promuje również efekt Warburga, który jest przełącznikiem onkogennym umożliwiającym komórkom nowotworowym pobieranie większej ilości glukozy niż komórkom nienowotworowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70702
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extracellular matrix protein 1 gene (ECM1) mutations in nine Iranian families with lipoid proteinosis
Farzad Izadi
The Indian Journal of Medical Research (2016)
ECM1 promotes migration and invasion of hepatocellular carcinoma by inducing epithelial-mesenchymal transition
Hao Cheng
World Journal of Surgical Oncology (2016)
Valen Zhuoyou Yu et al.
Cancer letters, 461, 56-64 (2019-07-19)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is a deadly disease with dismal 5-year survival. Extracellular matrix protein 1 (ECM1) was identified as one of the most downregulated genes by transcriptomic analysis of normal esophageal/ESCC paired tissue samples. ECM1 plays oncogenic roles
ECM1 promotes the Warburg effect through EGF-mediated activation of PKM2.
Lee KM
Cellular Signalling (2015)
Sophie Sarah Steinhaeuser et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 100(7), 928-944 (2020-03-24)
The tumor microenvironment is increasingly recognized as key player in cancer progression. Investigating heterotypic interactions between cancer cells and their microenvironment is important for understanding how specific cell types support cancer. Forming the vasculature, endothelial cells (ECs) are a prominent