MABS61
Anti-PARG Antibody, clone D8B10
clone D8B10, from mouse
Synonim(y):
poly (ADP-ribose) glycohydrolase, poly(ADP-ribose) glycohydrolase 60 kDa isoform
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D8B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARG(8505)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Chromatin Biology
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PARG on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Jurkat cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1