Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA026887
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A26 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Mitochondrial S-adenosylmethionine transporter, Anti-S-adenosylmethionine mitochondrial carrier protein, Anti-Solute carrier family 25 member 26
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SAGEVVACLIRVPSEVVKQRAQVSASTRTFQIFSNILYEEGIQGLYRGYKSTVLREIPFSLVQFPLWESLKALWSWRQDHVVDSWQSAVCGAFAGGFAAAVTTPLDVAKTRITLAKAGSSTADGNVLSVLHGV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Rodzina nośników soli 25, członek 26 (SLC25A26), obejmująca 135 kb ludzkiego genomu z dziewięcioma eksonami i ośmioma intronami, jest mapowana na ludzki chromosom 3p14.3. Gen ten koduje SAMC (nośnik S-adenozylometioniny), który jest członkiem rodziny mitochondrialnych białek nośnikowych. SAMC jest zlokalizowany głównie w mitochondriach i ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich, takich jak mózg, serce, nerki, płuca, mięśnie szkieletowe, trzustka, jelito cienkie, wątroba i śledziona. Aktywność białka jest silnie hamowana przez kwas taninowy i purpurę bromokrezolową.
Immunogen
S-adenosylmethionine mitochondrial carrier protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SAMC (nośnik S-adenozylometioniny) może odgrywać istotną rolę w wymianie cytozolowej SAM z mitochondrialną SAM. Mutacja genu SLC25A26 (solute carrier family 25 member 26) prowadzi do wewnątrzmitochondrialnego niedoboru metylacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72047
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intra-mitochondrial Methylation Deficiency Due to Mutations in SLC25A26.
Kishita Y
American Journal of Human Genetics, 97(5), 761-768 (2015)
Identification of the human mitochondrial S-adenosylmethionine transporter: bacterial expression, reconstitution, functional characterization and tissue distribution.
Agrimi G
The Biochemical Journal, 379(pt1), 183-190 (2004)
Gui-Ping Cheng et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 1681623-1681623 (2022-04-26)
The immature germinal vesicle (GV) oocytes proceed through metaphase I (MI) division, extrude the first polar body, and become mature metaphase II (MII) oocytes for fertilization which is followed by preimplantation and postimplantation development until birth. Slc25a26 is the gene
Produkty
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.