Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA026863
Sigma-Aldrich
Anti-CYP1B1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CP1B, Anti-GLC3A, Anti-cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Aby zapytać o ten produkt HPA026863, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SSFVPVTIPHATTANTSVLGYHIPKDTVVFVNQWSVNHDPLKWPNPENFDPARFLDKDGLINKDLTSRVMIFSVGKRRCIGEELSKMQLFLFISILAHQCDFRANPNEPAKMNFSYGLTIKPKSFKVNVTLRESMELLDSAVQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP1B1(1545)
Opis ogólny
Gen cytochromu P4501B1 (CYP1B1) z trzema eksonami i dwoma intronami jest mapowany na ludzkim chromosomie 2p21-22. Kodowane przez ten gen białko o długości 543 aminokwasów ulega ekspresji głównie w nadnerczach i jajnikach. Białko jest członkiem cytochromu P4501, podrodziny rodziny CYP1.
CYP1B1 jest pozbawiony konsensusowego pola TATA w regionie promotora i charakteryzuje się dziewięcioma motywami wiążącymi rdzeń wzmacniacza reagującego na tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD), obecnymi w 2,5-kilobajtowym fragmencie genomowym miejsca startu inicjacji transkrypcji.
Immunogen
cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Analiza wzoru dystrybucji tkankowej pokazuje, że cytochrom P4501B1 (CYP1B1) odgrywa istotną rolę w metabolizmie ksenobiotyków i prawdopodobnie hormonów steroidowych. CYP1B1 może być odpowiedzialny za metabolizm biologicznie aktywnej cząsteczki związanej z rozwojem oka. Każda skrócona mutacja genu kodującego to białko powoduje pierwotną jaskrę wrodzoną. Izoflawon genisteina stymuluje ekspresję genu CYP1B1, który odgrywa istotną rolę w rozwoju i progresji ludzkiego raka piersi. Enzym CYP1B1 katalizuje konwersję prokarcynogenów do karcynogenów, a także ułatwia metabolizm estrogenów. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) CYP1B1 może zwiększać podatność i patologiczny rozwój raka wątrobowokomórkowego (HCC) w populacji chińskiej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86682
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of three different truncating mutations in cytochrome P4501B1 (CYP1B1) as the principal cause of primary congenital glaucoma (Buphthalmos) in families linked to the GLC3A locus on chromosome 2p21.
Human Molecular Genetics, 6(4), 641-647 (1997)
Genistein Induces Cytochrome P450 1B1 Gene Expression and Cell Proliferation in Human Breast Cancer MCF-7 Cells.
Wei YK
Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 34(2), 153-159 (2015)
Polymorphisms of the CYP1B1 gene and hepatocellular carcinoma risk in a Chinese population.
Liu F
Gene, 564(1), 14-20 (2015)
Isolation and characterization of the human cytochrome P450 CYP1B1 gene.
Tang YM
The Journal of Biological Chemistry, 271(45), 28324-28330 (1996)
Carla A Piccinato et al.
Reproduction (Cambridge, England), 151(6), 683-692 (2016-03-26)
Endometriosis is an estrogen-dependent disease affecting up to 10% of all premenopausal women. There is evidence that different endometriosis sites show distinct local estrogen concentration, which, in turn, might be due to a unique local estrogen metabolism. We aimed to