Kluczowe dokumenty
HPA025061
Sigma-Aldrich
Anti-CDK11A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CDC2L2, Anti-CDK11, Anti-Cell division cycle 2-like protein kinase 2, Anti-Galactosyltransferase-associated protein kinase p58/GTA, Anti-PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L2
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
YRREDSMEDRGEEDDSLAIKPPQQMSWKEKVHHRKDEKRKEKCRHHSHSAEGGKHARVKEREHERRKRHREEQDKARREWERQKRREMAREHSRRERDRLE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK11A(728642)
Opis ogólny
Gen CDK11A (kinaza zależna od cyklin 11A) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p36.33. Ludzki genom zawiera dwa geny dla CDK11, CDK11A i CDK11B. Oba geny mają trzy izoformy, długą CDK11p110, krótką CDK11p58 i CDK11p46. CDK11p110 występuje w jądrze, CDK11p58 w jądrze i cytoplazmie, a CDK11p46 w cytoplazmie. CDK11p58 ulega ekspresji głównie w fazie G2/M. CDK11p110 ulega ekspresji podczas całego cyklu komórkowego. Białko CDK11A ma wiele NLS (sekwencji lokalizacji jądrowej), miejsce konsensusu 14-3-3, domenę kwasu argininowego/glutaminowego (domenę RE), domenę kwasu poli-glutaminowego (domenę poly-E) i karboksy-końcową domenę katalityczną.
Immunogen
PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CDK11 (kinaza zależna od cyklin 11) reguluje transkrypcję i przetwarzanie RNA (głównie alternatywne splicing) poprzez wiązanie się z cyklinami typu L. Jest również zaangażowana w odpowiedzi komórkowe, takie jak sygnalizacja receptorów hormonalnych i autofagia. CDK11p58 jest potrzebny do duplikacji centrioli, rearanżacji wrzeciona i kohezji chromatyd siostrzanych w centromerach. CDK11 odgrywa ważną rolę we wzroście i proliferacji komórek nowotworowych poprzez regulację ich śmierci.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76478
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clotilde Petretti et al.
EMBO reports, 7(4), 418-424 (2006-02-08)
The CDK11 (cyclin-dependent kinase 11) gene has an internal ribosome entry site (IRES), allowing the expression of two protein kinases. The longer 110-kDa isoform is expressed at constant levels during the cell cycle and the shorter 58-kDa isoform is expressed
Yubing Zhou et al.
Oncotarget, 7(26), 40846-40859 (2016-10-27)
Overexpression and/or hyperactivation of cyclin-dependent kinases (CDKs) are common features of most cancer types. CDKs have been shown to play important roles in tumor cell proliferation and growth by controlling cell cycle, transcription, and RNA splicing. CDK4/6 inhibitor palbociclib has
Marcos Malumbres
Genome biology, 15(6), 122-122 (2014-09-03)
Cyclin-dependent kinases (CDKs) are protein kinases characterized by needing a separate subunit - a cyclin - that provides domains essential for enzymatic activity. CDKs play important roles in the control of cell division and modulate transcription in response to several