Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA024759
Sigma-Aldrich
Anti-SARM1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Sterile alpha and Armadillo repeat protein, Anti-Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Anti-Tir-1 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LATNKEVEREVERSGTLALVEPLVASLDPGRFARCLVDASDTSQGRGPDDLQRLVPLLDSNRLEAQCIGAFYLCAEAAIKSLQGKTKVFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SARM1(23098)
Opis ogólny
Gen SARM1 (sterile α and TIR motif containing 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 17q11. Ulega on ekspresji głównie w neuronach. Kodowane białko należy do rodziny białek adaptorowych MyD88 (myeloid differentiation primary response gene 88). Białko zawiera region powtórzeń armadillo, domeny SAM (sterylny motyw α) i domenę TIR (receptor toll-interleukin). Lokalizuje się zarówno w mitochondriach, jak i w jądrze komórkowym.
Immunogen
Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SARM1 (sterylny motyw α i TIR zawierający 1) jest białkiem adaptorowym TIR (receptor toll-interleukin). Odgrywa kluczową rolę w układzie odpornościowym i sygnalizacji TLR (toll like receptor). Oddziałuje z PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1) i bierze udział w stabilizacji PINK1 na zdepolaryzowanych mitochondriach. Podczas apoptozy, w której pośredniczy stan zapalny, białko to bierze udział w stabilizacji lamin jądrowych. SARM1 jest również związany ze zwyrodnieniem Wallera.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75516
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiang Zhou et al.
Developmental and comparative immunology, 39(1-2), 117-126 (2012-03-01)
Toll-like receptors (TLRs) are important pattern-recognition receptors (PRRs) that trigger innate immune response and mediate acquired immunity. Evidence has shown that SARM1 (sterile-α and TIR motif containing protein 1) is one of five TIR domain-containing adaptor proteins involved in TLRs
Chad R Sethman et al.
PloS one, 8(7), e70994-e70994 (2013-08-08)
Sterile alpha and armadillo-motif containing protein (SARM), a highly conserved and structurally unique member of the MyD88 family of Toll-like receptor adaptors, plays an important role in innate immunity signaling and apoptosis. Its exact mechanism of intracellular action remains unclear.
Laura Conforti et al.
Nature reviews. Neuroscience, 15(6), 394-409 (2014-05-21)
Axon degeneration is a prominent early feature of most neurodegenerative disorders and can also be induced directly by nerve injury in a process known as Wallerian degeneration. The discovery of genetic mutations that delay Wallerian degeneration has provided insight into
Hitoshi Murata et al.
Molecular biology of the cell, 24(18), 2772-2784 (2013-07-26)
Mutations in PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1) or parkin cause autosomal recessive forms of Parkinson's disease. Recent work suggests that loss of mitochondrial membrane potential stabilizes PINK1 and that accumulated PINK1 recruits parkin from the cytoplasm to mitochondria for elimination