Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA024663
Sigma-Aldrich
Anti-GINS4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-DNA replication complex GINS protein SLD5, Anti-GINS complex subunit 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MTEEVDFLGQDSDGGSEEVVLTPAELIERLEQAWMNEKFAPELLESKPEIVECVMEQLEHMEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GINS4(84296)
Opis ogólny
Gen GINS4 (GINS complex subunit 4) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p11.21. GINS4 jest podjednostką kompleksu GINS (go, ichi, nii i san), heterotetramerycznego kompleksu. Kompleks ten jest kluczowym składnikiem replikacyjnej maszynerii helikazy, która bierze udział w progresji repliosomu. Kompleks ustanawia również widełki replikacyjne DNA.
Immunogen
DNA replication complex GINS protein SLD5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
U Drosophila, GINS4 (GINS complex subunit 4) jest wymagany do progresji cyklu komórkowego i prawidłowej integralności genomu. GINS4 jest regulowany w górę w raku pęcherza moczowego i jest związany ze wzrostem guza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76264
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manpreet Kaur et al.
Molecular and cellular biology, 38(2) (2017-10-25)
The migration of chromosomes during mitosis is mediated primarily by kinesins that bind to the chromosomes and move along the microtubules, exerting pulling and pushing forces on the centrosomes. We report that a DNA replication protein, Sld5, localizes to the
Keitaro Yamane et al.
Scientific reports, 6, 30941-30941 (2016-08-09)
SLD5 is a member of the GINS complex, essential for DNA replication in eukaryotes. It has been reported that SLD5 is involved in early embryogenesis in the mouse, and cell cycle progression and genome integrity in Drosophila. SLD5 may be
Katsuhiko Kamada et al.
Nature structural & molecular biology, 14(5), 388-396 (2007-04-10)
The eukaryotic GINS complex is essential for the establishment of DNA replication forks and replisome progression. We report the crystal structure of the human GINS complex. The heterotetrameric complex adopts a pseudo symmetrical layered structure comprising two heterodimers, creating four
Catherine A Gouge et al.
Biochemical and biophysical research communications, 400(1), 145-150 (2010-08-17)
Essential for the normal functioning of a cell is the maintenance of genomic integrity. Failure in this process is often catastrophic for the organism, leading to cell death or mis-proliferation. Central to genomic integrity is the faithful replication of DNA
Chang Ohk Sung et al.
Cancer genetics, 206(5), 145-153 (2013-06-04)
Ovarian clear cell adenocarcinoma (Ov-CCA) is a distinctive subtype of ovarian epithelial carcinoma. In this study, we performed array comparative genomic hybridization (aCGH) and paired gene expression microarray of 19 fresh-frozen samples and conducted integrative analysis. For the copy number