Kluczowe dokumenty
HPA023925
Sigma-Aldrich
Anti-GSDMB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gasdermin-B, Anti-Gasdermin-like protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
AGGDMIAVRSLVDADRFRCFHLVGEKRTFFGCRHYTTGLTLMDILDTDGDKWLDELDSGLQGQKAEFQILDNVDSTGELIVRLPKEIT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSDMB(55876)
Opis ogólny
GSDMB (gasdermin B) jest jednym z czterech członków rodziny białek GSDM. Ekspresja tego genu jest napędzana przez promotor pochodzący z LTR i promotor komórkowy. Promotor pochodzący z LTR jest aktywny w większości tkanek z wyjątkiem żołądka. Jest on również aktywny w wielu nowotworowych liniach komórkowych. Promotor komórkowy jest aktywny w normalnych komórkach żołądka. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17q12.
Immunogen
Gasdermin-B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Gen GSDMB (gasdermin B) ulega ekspresji w raku żołądka (GC), a przeprowadzone badanie wykazało, że napędzana przez GSDMB kinaza tymidynowa wirusa Herpes Simplex (HSVtk) może kontrolować utajone rozprzestrzenianie się komórek GC w otrzewnej u myszy. W komórkach MCF7 izoforma GSDMB2 promuje progresję guza, inwazję i przerzuty.
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75529
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Faer S Morrison et al.
BMC genomics, 14, 627-627 (2013-09-21)
Many genetic variants have been associated with susceptibility to complex traits by genome wide association studies (GWAS), but for most, causal genes and mechanisms of action have yet to be elucidated. Using bioinformatics, we identified index and proxy variants associated
Julia Nowowiejska et al.
Frontiers in molecular biosciences, 11, 1382069-1382069 (2024-05-02)
Psoriasis is one of the most common skin diseases and a crucial issue to manage in contemporary dermatology. The search for the details of its pathogenesis, markers and treatment is continuously ongoing. Our aim was to investigate the role of
Lack of association of the GSDMB gene at locus 17q12 with predisposition to rheumatoid arthritis.
A Chatzikyriakidou et al.
Clinical and experimental rheumatology, 32(3), 447-447 (2014-05-23)
Norihisa Saeki et al.
BMC cancer, 15, 439-439 (2015-05-29)
Gastric cancer (GC) is one of the major malignant diseases worldwide, especially in Asia, and Japan and Korea have the highest incidence in the world. Because most of the cases that are refractory to therapies die due to peritoneal dissemination