Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA023274
Sigma-Aldrich
Anti-TANC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein TANC2, Anti-Tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DKTARTQQYPHLHQQNRTWAVSSVDTVLSPTSPGNLPQPESFSPPSSISNIAFYNKTNNAQNGHLLEDDYYSPHGMLANGSRGDLLERVSQASSYPDVKVARTLPVAQAYQDNLYRQLSRDSRQGQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TANC2(26115)
Opis ogólny
Gen TANC2 (tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q23.
Immunogen
Protein TANC2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TANC2 (tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 2) uczestniczy we wzroście, przeżyciu i transformacji komórek raka piersi. Ulega zróżnicowanej ekspresji w pośmiertnych mózgach ludzi ze zwyrodnieniem czołowo-skroniowym.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75789
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kei Kamide et al.
Pharmacogenomics, 14(14), 1709-1721 (2013-11-07)
Patients with mild-to-moderate essential hypertension in the HOMED-BP trial were randomly allocated to first-line treatment with a calcium channel blocker (CCB), angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) or angiotensin II receptor blocker (ARB). We recruited 265 (93 for CCB, 71 for ACEI
Sardar Faisal Mahmood et al.
Carcinogenesis, 35(3), 670-682 (2013-10-24)
RNA interference has boosted the field of functional genomics, by making it possible to carry out 'loss-of-function' screens in cultured cells. Here, we performed a small interfering RNA screening, in three breast cancer cell lines, for 101 candidate driver genes