Kluczowe dokumenty
HPA022992
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-NAD-dependent deacetylase sirtuin-5, Anti-SIR2-like protein 5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
AKAKHIVIISGAGVSAESGVPTFRGAGGYWRKWQAQDLATPLAFAHNPSRVWEFYHYRREVMGSKEPNAGHRAIAECETRLGKQGRRVVVITQN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT5(23408)
Opis ogólny
Gen SIRT5 (sirtuina 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6p23. Ulega ekspresji głównie w mózgu, jądrach, komórkach mięśnia sercowego i limfoblastach. SIRT5 należy do rodziny sirtuin - deacylaz lizyny zależnych od NAD (dinukleotydu nikotynamidoadeninowego). Białko jest obecne w mitochondriach.
Immunogen
NAD-dependent deacetylase sirtuin-5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sirtuiny (SIRT) są odpowiedzialne za usuwanie grup acetylowych ze zmodyfikowanych reszt lizyny w białkach. SIRT5 wykorzystuje jako substraty malonylo-lizynę, sukcynylo-lizynę i glutarylo-lizynę. Może również zwiększać oddychanie mitochondrialne i metabolizm komórkowy w obecności nadmiaru glukozy. SIRT5 bierze udział w aktywacji SOD1 (dysmutazy ponadtlenkowej 1) poprzez desukcynylację, co prowadzi do eliminacji reaktywnych form tlenu. Uczestniczy również w efektach ograniczenia kalorycznego poprzez deacetylację CPS1 (syntetazy fosforanu karbamoilu 1).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73828
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anja Schuetz et al.
Structure (London, England : 1993), 15(3), 377-389 (2007-03-16)
Sirtuins are NAD(+)-dependent protein deacetylases and are emerging as molecular targets for the development of pharmaceuticals to treat human metabolic and neurological diseases and cancer. To date, several sirtuin inhibitors and activators have been identified, but the structural mechanisms of
Frank Fischer et al.
PloS one, 7(9), e45098-e45098 (2012-10-03)
Sirtuins are protein deacylases regulating metabolism and aging processes, and the seven human isoforms are considered attractive therapeutic targets. Sirtuins transfer acyl groups from lysine sidechains to ADP-ribose, formed from the cosubstrate NAD(+) by release of nicotinamide, which in turn
Michelle Barbi de Moura et al.
PloS one, 9(8), e106028-e106028 (2014-08-29)
SIRT3, SIRT4, and SIRT5 are mitochondrial deacylases that impact multiple facets of energy metabolism and mitochondrial function. SIRT3 activates several mitochondrial enzymes, SIRT4 represses its targets, and SIRT5 has been shown to both activate and repress mitochondrial enzymes. To gain
D Guan et al.
Cell death & disease, 5, e1340-e1340 (2014-07-18)
The promyelocytic leukemia protein (PML) is a tumor suppressor that is expressed at a low level in various cancers. Although post-translational modifications including SUMOylation, phosphorylation, and ubiquitination have been found to regulate the stability or activity of PML, little is
Repression of p53 function by SIRT5-mediated desuccinylation at Lysine 120 in response to DNA damage.
Liu, et al.
Cell Death and Differentiation, 29, 722-736 (2023)