Merck
HPA022800
Sigma-Aldrich
Anti-MSL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-MSL-1, Anti-MSL1-like 1, Anti-Male-specific lethal 1 homolog, Anti-Male-specific lethal 1-like 1, Anti-Male-specific lethal-1 homolog 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QQQQLQAKEKEIEELKSERDTLLARIERMERRMQLVKKDNEKERHKLFQGYETEEREETELSEKIKLECQPELSETSQTLPPKPFSCGRSGKGHK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSL1(339287)
Opis ogólny
Gen MSL1 (male specific lethal 1 homolog) koduje białko związane z acetylotransferazą histonów o długości 614 reszt aminokwasowych. Nie zawiera żadnych domen globularnych.
Immunogen
Male-specific lethal 1 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MSL1 (male specific lethal 1 homolog) koduje białko związane z kompleksem ssaków MOF (male-absent-on-the-first) -MSL (male-specific-lethal), który jest również określany jako "kompleks kompensacji dawki" (DCC). Kompleks ten jest zaangażowany w wyrównywanie ekspresji genów chromosomu X między samcami i samicami. Stwierdzono, że tworzy kompleks z Nupr1 (białko jądrowe 1) w jądrze w odpowiedzi na uszkodzenie DNA i może być zaangażowany w aktywność naprawy DNA. Stwierdzono, że białko MSL1 reguluje acetylację globalnego histonu H4 poprzez interakcję z KAT8 (acetylotransferaza lizyny 8).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75962
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Aguado-Llera et al.
PloS one, 8(10), e78101-e78101 (2013-11-10)
The stress protein Nupr1 is a highly basic, multifunctional, intrinsically disordered protein (IDP). MSL1 is a histone acetyl transferase-associated protein, known to intervene in the dosage compensation complex (DCC). In this work, we show that both Nupr1 and MSL1 proteins
Ruslan I Dmitriev et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(11), 1967-1973 (2014-06-11)
MSL1 protein regulates global histone H4 acetylation at residue K16 in stem and cancer cells, through interaction with KAT8. The functional significance of mammalian MSL1 isoforms, involved in various protein interactions, is poorly understood. We report the identification of a