Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA022434
Sigma-Aldrich
Anti-ACLY antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ATP-citrate (pro-S-, Anti-ATP-citrate synthase, Anti-Citrate cleavage enzyme
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AEEFYVCIYATREGDYVLFHHEGGVDVGDVDAKAQKLLVGVDEKLNPEDIKKHLLVHAPEDKKEILASFISGLFNFYEDLYFTYLEINPLVVTKDGV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACLY(47)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ACLY (liaza cytrynianowa ATP) jest mapowany na ludzki chromosom 17q21.2. Jest zlokalizowany w cytoplazmie.
Immunogen
ATP-citrate synthase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACLY (liaza cytrynianowa ATP) jest odpowiedzialna za rozszczepienie cytrynianu pochodzącego z mitochondriów w celu wytworzenia cytozolowego acetylo-koenzymu A, który jest wymagany do syntezy lipidów. Bierze udział we wzroście komórek i ekspresji genów. ACLY jest regulowany w górę w kilku typach nowotworów i jest związany z proliferacją komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75625
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudie Bosc et al.
Nature communications, 11(1), 4056-4056 (2020-08-15)
Autophagy has been associated with oncogenesis with one of its emerging key functions being its contribution to the metabolism of tumors. Therefore, deciphering the mechanisms of how autophagy supports tumor cell metabolism is essential. Here, we demonstrate that the inhibition
Eva-Leonne Göttgens et al.
Cancers, 11(12) (2019-12-11)
Radiotherapy is an important treatment modality of head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC). Multiple links have been described between the metabolic activity of tumors and their clinical outcome. Here we test the hypothesis that metabolic features determine radiosensitivity, explaining
Joseph Puccini et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(8), e2213272120-e2213272120 (2023-02-15)
Macropinocytosis is an actin-dependent mode of nonselective endocytosis that mediates the uptake of extracellular fluid-phase cargoes. It is now well recognized that tumor cells exploit macropinocytosis to internalize macromolecules that can be catabolized and used to support cell growth and
Ruiting Lin et al.
Molecular cell, 51(4), 506-518 (2013-08-13)
Increased fatty acid synthesis is required to meet the demand for membrane expansion of rapidly growing cells. ATP-citrate lyase (ACLY) is upregulated or activated in several types of cancer, and inhibition of ACLY arrests proliferation of cancer cells. Here we
P M Wojnarowicz et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 18(5), 963-975 (2007-11-22)
Cytogenetic, molecular genetic, and functional analyses have implicated chromosome 17 genes in epithelial ovarian cancer (EOC). To further characterize the contribution of chromosome 17 genes in EOC, the Affymetrix U133A GeneChip was used to perform transcriptome analyses of 15 primary