Przejdź do
MABC953
Przeciwciało anty-prohibityna-2/PHB2, klon 7F8E3
clone 7F8E3, from rat
Synonim(y):
Prohibitin-2, B-cell receptor-associated protein BAP37, D-prohibitin, Repressor of estrogen receptor activity, Prohibitin-2/PHB2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F8E3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
1
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7F8E3, monoclonal
species reactivity
rat, monkey, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PHB2(11331)
General description
Prohibityna-2 (UniProt Q99623; znana również jako białko związane z komórkami B, białko związane z receptorem komórek B BAP37, BCAP37, D-prohibityna, PHB2, represor aktywności receptora estrogenowego) jest kodowana przez gen PHB2 (znany również jako BAP, REA) (identyfikator genu 11331) u człowieka. Prohibityny są montowane w pierścieniowy kompleks PHB z 16-20 naprzemiennymi podjednostkami Phb1 i Phb2 w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, gdzie działają jako chaperon dla białek łańcucha oddechowego lub jako ważne rusztowanie strukturalne dla optymalnej morfologii i funkcji mitochondriów. Prohibityny modulują również transkrypcję poprzez interakcję z różnymi czynnikami transkrypcyjnymi, w tym receptorami jądrowymi. Zwiększona ekspresja prohibityn, septyny 9, neurabiny 1 i innych białek cytoszkieletowych i funkcjonalnych występuje w ogniskach raka wątrobowokomórkowego (HCC) z dodatnią formą łożyskową S-transferazy glutationowej (GST-P+) podczas inicjacji i / lub etapów promocji hepatokarcynogenezy szczurów, co sugeruje udział prohibityn w transformacji nowotworowej zmian przednowotworowych wątroby szczurów.
~34 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej Prohibitynie-2/PHB2.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Prohibitin-2/PHB2 w 10 µg lizatu komórek COS-7.
Analiza immunocytochemiczna: 4 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Prohibitynę-2/PHB2 w komórkach A431 i HUVEC.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Prohibitin-2/PHB2 w ludzkiej tkance piersi i mysiej wątrobie.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną immunoreaktywność Prohibityny-2 w ogniskach raka wątrobowokomórkowego (HCC) z dodatnią formą łożyskową glutationu S-transferazy (GST-P+) w zamrożonych skrawkach wątroby szczurów poddanych indukcji hepatokarcynogenezy przez leczenie N-nitrozodietyloaminą (DEN) i fenobarbitalem (PB) (Kakehashi, A., et al. (2011). Toxicol Sci. 119(1):61-72).
To przeciwciało anty-prohibityna-2/PHB2, klon 7F8E3 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) do wykrywania Prohibityny-2/PHB2.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema izoformami splicingu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat C6 glioma cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Prohibitin-2/PHB2 in 10 µg of rat C6 glioma cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA039874MABC965ABN293
clone
7F8E3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1G5C1, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat, monkey, human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
Gene Information
human ... PHB2(11331)
Gene Information
human ... PHB2(11331)
Gene Information
human ... PHB(5245)
Gene Information
human ... PHB(5245)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Sunkyu Choi et al.
Scientific reports, 8(1), 5858-5858 (2018-04-13)
Cancer metastasis causes approximately 90% of all cancer-related death and independent of the advancement of cancer therapy, a majority of late stage patients suffers from metastatic cancer. Metastasis implies cancer cell migration and invasion throughout the body. Migration requires the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC95304055977275261