Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA022120
Sigma-Aldrich
Anti-NKTR antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NK-TR protein, Anti-NK-tumor recognition protein, Anti-Natural-killer cells cyclophilin-related protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SSEEDLSGKHDTVTVSSDLDQFTKDDSKLSISPTALNTEENVACLQNIQHVEESVPNGVEDVLQTDDNMEICTPDRSSPAKVEETSPLGNARLDTPDINIVLKQDMAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKTR(4820)
Opis ogólny
NKTR (Natural killer-tumor recognition sequence) to podjednostka 150 kDa domniemanego kompleksu rozpoznającego nowotwór. Ulega ekspresji na powierzchni komórek naturalnych zabójców. Zawiera aminokońcowy region hydrofobowy, domenę związaną z cyklofiliną, trzy domeny podobne do histonów oraz trzy domeny bogate w argininę i serynę.
Immunogen
receptor wyzwalający komórki naturalnych zabójców
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NKTR (Natural killer-tumor recognition sequence) odgrywa ważną rolę w cytotoksyczności komórek NK w ludzkich limfocytach T. Doniesiono, że IL2 (interleukina 2) kontroluje aktywność NKTR poprzez zmianę wzoru splicingu RNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73823
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Bai et al.
Aging, 14(16), 6656-6667 (2022-08-26)
Liver metastasis is one of the prognostic factors of colorectal cancer (CRC). The aim of this study is to identify biomarkers that facilitate easier detection of liver metastasis. Significance Analysis of Microarrays (SAM) and Array Data Analyzer (ADA) were applied
S K Anderson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(2), 542-546 (1993-01-15)
Natural killer cells are non-major histocompatibility complex-restricted large granular lymphocytes that can recognize and destroy tumor cells without prior stimulation. A 150-kDa molecule on the surface of human natural killer cells was identified as a component of a putative tumor-recognition
C A Chambers et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 152(6), 2669-2674 (1994-03-15)
NK cells lyse target cells without previous immune sensitization. A small subset of T cells also exhibits NK-like activity, which is distinct from TCR-mediated, MHC-restricted, and MHC-unrestricted cytotoxicity. We recently cloned a gene, NK-TR, which is postulated to be part
A Rinfret et al.
Molecular immunology, 30(14), 1307-1313 (1993-10-01)
We have recently isolated and characterized human and mouse genes of a putative natural killer (NK) cell tumour-recognition protein (NK-TR) that is specifically expressed in NK cells. This gene codes for a 150 kD protein with a cyclophilin-related amino terminus