Przejdź do
ABN182
Przeciwciało anty-CYP27B1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial, 25-OHD-1 alpha-hydroxylase, 25-hydroxyvitamin D(3) 1-alpha-hydroxylase, VD3 1A hydroxylase, Calcidiol 1-monooxygenase, Cytochrome P450 subfamily XXVIIB polypeptide 1, Cytochrome P450C1 alpha, Cytoch
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP27B1(1594)
General description
25-hydroksywitamina D-1 alfa-hydroksylaza (1αOHaza; VD3 1A-hydroksylaza; 25-OHD-1 alfa-hydroksylaza; 25-hydroksywitamina D(3) 1-alfa-hydroksylaza; lub CYP27B1) jest enzymem mitochondrialnym należącym do rodziny cytochromów P450. Katalizuje hydroksylację 25-hydroksywitaminy D3, tworząc aktywną 1-alfa, 25-dihydroksywitaminę D3 w nerkach i innych tkankach. Hydroksylaza 25-hydroksywitaminy D-1 alfa odgrywa ważną rolę we wzroście kości, metabolizmie wapnia i różnicowaniu tkanek. Poprzednie badania wykazały, że myszy z niedoborem 25-hydroksywitaminy D-1 alfa hydroksylazy są dotknięte hipokalcemią, wtórną nadczynnością przytarczyc, opóźnionym wzrostem i nieprawidłowościami szkieletu. U ludzi defekty tego enzymu powodują krzywicę z niedoboru pseudowitaminy D (krzywicę typu 1A zależną od witaminy D), autosomalny stan recesywny charakteryzujący się nieprawidłową mineralizacją kości i upośledzonym wzrostem.
~58 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma przy ~55 kDa, ~70 kDa, ~110 kDa i ~115 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować dublet przy ~58 kDa (Kemmis, C. M., et al. (2006). J Nutr. 136(4):887-892.).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu CYP27B1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CYP27B1 w tkance hipokampa myszy i szczura oraz w tkance nerki szczura.
To przeciwciało anty-CYP27B1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC do wykrywania CYP27B1.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MCF-7 bez surowicy
Evaluated by Western Blot in serum free MCF-7 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CYP27B1 in 10 µg of serum free MCF-7 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN201MABD42MABS1251
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 15B9.1, from mouse
description
clone 41-17B, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
Gene Information
human ... CYP27B1(1594)
Gene Information
human ... CYP24A1(1591)
Gene Information
human ... CYP7A1(1581)
Gene Information
human ... CYP11B2(1585)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)