Kluczowe dokumenty
HPA021677
Sigma-Aldrich
Anti-PLCD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-1, Anti-PLC-III, Anti-PLC-delta-1, Anti-Phosphoinositide phospholipase C, Anti-Phospholipase C-delta-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QDDEDLQALLKGSQLLKVKSSSWRRERFYKLQEDCKTIWQESRKVMRTPESQLFSIEDIQEVRMGHRTEGLEKFARDVPEDRCFSIVFKDQRNTLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLCD1(5333)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fosfolipaza C-δ1 (PLCD1) jest zlokalizowana w chromosomie 3p21.3-p22 u ludzi. Ulega ekspresji we wszystkich normalnych tkankach dorosłych i jest obficie obecna w ludzkiej macierzy paznokcia. Jej atrybut funkcjonalny jest wysoce zależny od wewnątrzkomórkowego stężenia wolnego wapnia.
Immunogen
1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosfolipaza C- δ1 (PLCD1) bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego, homeostazy wapnia i ruchów wewnątrzkomórkowych. Odgrywa kluczową rolę w metabolizmie fosfoinozytydów poprzez hydrolizę fosfatydyloinozytolo-4, 5-bisfosforanu do inozytolo-1, 4, 5-trifosforanu (IP3) i diacyloglicerolu. Zbadano, że PLCD1 posiada również właściwości hamujące rozwój nowotworów w raku żołądka i raku piersi. Mutacje w genie PLCD1 zostały powiązane z rzadkim zaburzeniem paznokci, dziedziczną leukonychią.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74720
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maija Kiuru et al.
American journal of human genetics, 88(6), 839-844 (2011-06-15)
Hereditary leukonychia (porcelain nails or white nails) is a rare nail disorder with an unknown genetic basis. To identify variants in a gene underlying this phenotype, we identified four families of Pakistani origin showing features of hereditary leukonychia. All 20
Shuji Shibutani et al.
Circulation, 125(8), 1027-1036 (2012-01-24)
We reported that phospholipase C (PLC)-δ1 activity was enhanced 3-fold in patients with coronary spastic angina. We detected variant PLC-δ1 with replacement of arginine 257 by histidine (R257H) showing increased enzymatic activity. We tested the hypothesis that increased PLC-δ1 activity
X-T Hu et al.
Oncogene, 28(26), 2466-2475 (2009-05-19)
Located at the important tumor suppressor locus, 3p22, PLCD1 encodes an enzyme that mediates regulatory signaling of energy metabolism, calcium homeostasis and intracellular movements. We identified PLCD1 as a downregulated gene in aerodigestive carcinomas through expression profiling and epigenetic characterization.