Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA021012
Sigma-Aldrich
Anti-ATIC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase, Anti-AICAR transformylase, Anti-ATIC, Anti-Bifunctional purine biosynthesis protein PURH, Anti-IMP synthetase, Anti-Inosinicase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
ANYWWLRHHPQVLSMKFKTGVKRAEISNAIDQYVTGTIGEDEDLIKWKALFEEVPELLTEAEKKEWVEKLTEVSISSDAFFPFRDNVDRAKRSGVAYIAAPSGSAADKVVIEACDELGIILAH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATIC(471)
Opis ogólny
Gen ATIC (5-aminoimidazolo-4-karboksyamidowa rybonukleotydowa formylotransferaza) jest mapowany na ludzki chromosom 2q35.
Immunogen
Bifunctional purine biosynthesis protein PURH recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ATIC (5-aminoimidazolo-4-karboksyamidowa rybonukleotydowa formylotransferaza) jest dwufunkcyjnym enzymem, który jest ważny dla biosyntezy puryn. Wykazuje zależną od folianów transformylazę AICAR (rybonukleotyd aminoimidazolo-4-karboksyamidowy), a także aktywność cyklohydrolazy IMP (monofosforanu inozyny). Mutacje w ATIC są związane z AICA (5-amino-4-imidazo-karboksyamid)-rybozydurią, wrodzonym błędem biosyntezy puryn.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74806
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paula Moreno et al.
Molecular oncology, 12(10), 1778-1796 (2018-08-14)
Although metabolomics has attracted considerable attention in the field of lung cancer (LC) detection and management, only a very limited number of works have applied it to tissues. As such, the aim of this study was the thorough analysis of
Sandrine Marie et al.
American journal of human genetics, 74(6), 1276-1281 (2004-04-29)
In a female infant with dysmorphic features, severe neurological defects, and congenital blindness, a positive urinary Bratton-Marshall test led to identification of a massive excretion of 5-amino-4-imidazolecarboxamide (AICA)-riboside, the dephosphorylated counterpart of AICAR (also termed "ZMP"), an intermediate of de
Michela Boi et al.
Cancer science, 103(8), 1397-1404 (2012-05-10)
Mature (peripheral) T-cell and natural killer (NK)-cell lymphomas comprise a series of rather different neoplasms. Based on morphologic, immunophenotypic, genetic, and clinical data, the World Health Organization classification recognizes more than 20 entities or provisional entities. The variable clinical presentations
Cheom-Gil Cheong et al.
The Journal of biological chemistry, 279(17), 18034-18045 (2004-02-18)
Aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR) transformylase/IMP cyclohydrolase (ATIC) is a bifunctional enzyme with folate-dependent AICAR transformylase and IMP cyclohydrolase activities that catalyzes the last two steps of purine biosynthesis. The AICAR transformylase inhibitors BW1540 and BW2315 are sulfamido-bridged 5,8-dideazafolate analogs with remarkably