Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA020587
Sigma-Aldrich
Anti-GULP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell death protein 6 homolog, Anti-GULP, Anti-PTB domain adapter protein CED-6, Anti-PTB domain-containing engulfment adapter protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KTDKRIFTFICKDSESNKHLCYVFDSEKCAEEITLTIGQAFDLAYRKFLESGGKDVETRKQIAGLQKRIQDLETENMELKNKVQDLENQLRITQVSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GULP1(51454)
Opis ogólny
Zawierające domenę PTB białko adaptorowe pochłaniania 1 (GULP1) jest obecne w pęcherzykach pokrytych klatryną.[1] Posiada domenę wiążącą fosfotyrozynę (PTB), a kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2.
Immunogen
PTB domain-containing engulfment adapter protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Zawierające domenę PTB białko adaptera pochłaniania 1 (GULP1) wspomaga endocytozę ligandów związanych z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości 1 (LRP1) i wiąże się z maszynerią klatrynową. GULP1 pośrednio powoduje zahamowanie wzrostu poprzez regulację sygnalizacji TGF (transformującego czynnika wzrostu) -β.[1] Wiąże się również z białkiem prekursorowym amyloidu (APP) i stymuluje produkcję amyloidu β (Aβ).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74202
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Apoptotic engulfment pathway and schizophrenia.
Chen X, et al.
PLoS ONE, 4(9), e6875-e6875 (2009)
Cheng-I J Ma et al.
The Journal of biological chemistry, 287(24), 20636-20651 (2012-03-28)
Transforming growth factor β (TGF-β) is a key regulatory molecule with pleiotropic effects on cell growth, migration, and invasion. As a result, impairment of proper TGF-β signaling is central to tumorigenesis and metastasis. The TGF-β receptor V (TGFBRV or LRP1)
Anupma Jha et al.
Molecular biology of the cell, 23(9), 1742-1764 (2012-03-09)
Clathrin-mediated endocytosis and phagocytosis are both selective surface internalization processes but have little known mechanistic similarity or interdependence. Here we show that the phosphotyrosine-binding (PTB) domain protein Ced-6, a well-established phagocytosis component that operates as a transducer of so-called "eat-me"
Gulp1 deficiency augments bone mass in maleA mice by affecting osteoclasts due to elevated 17I?-estradiol levels.
Kim, et al.
Journal of Cellular Physiology, 238, 1006-1019 (2023)
Yan Hao et al.
The Biochemical journal, 436(3), 631-639 (2011-04-14)
Altered production of Aβ (amyloid-β peptide), derived from the proteolytic cleavage of APP (amyloid precursor protein), is believed to be central to the pathogenesis of AD (Alzheimer's disease). Accumulating evidence reveals that APPc (APP C-terminal domain)-interacting proteins can influence APP