Kluczowe dokumenty
HPA020076
Sigma-Aldrich
Anti-SAFB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HSP27 ERE-TATA-binding protein, Anti-HSP27 estrogen response element-TATA box-binding protein, Anti-SAB-B1, Anti-SAF-B, Anti-Scaffold attachment factor B1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GDGQEDVETSLENLQDIDIMDISVLDEAEIDNGSVADCVEDDDADNLQESLSDSRELVEGEMKELPEQLQEHAIEDKETINNLDTSSSDFTILQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAFB(6294)
Opis ogólny
Scaffold attachment factor B (SAFB) wiąże się z RNA i DNA. Jest zlokalizowany w macierzy jądrowej. Gen kodujący SAFB znajduje się na ludzkim chromosomie 19p13.2-13.3.[1]
Immunogen
Scaffold attachment factor B1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Scaffold attachment factor B (SAFB) odgrywa ważną rolę podczas apoptozy. Może być zaangażowany w sortowanie jądrowego RNA i DNA przed rozszczepieniem przez endonukleazy. SUMOylowany SAFB umożliwia wiązanie polimerazy RNA na promotorach genów białek rybosomalnych i może również brać udział w splicingu RNA.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73765
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youn-Bok Lee et al.
Experimental cell research, 313(18), 3914-3923 (2007-07-24)
We have found novel functions of scaffold attachment factor-B1 (SAFB) during apoptosis. The experiments showed that SAFB moved into the nucleolus 15 min after the induction of apoptosis and before the release of cytochrome c into the cytoplasm. Two hours
S Oesterreich et al.
British journal of cancer, 84(4), 493-498 (2001-02-24)
We have recently discovered that the nuclear matrix protein SAFB is an oestrogen receptor corepressor. Since it has become clear that many steroid receptor cofactors play important roles in breast tumorigenesis, we investigated whether SAFB could also be involved in
Hui-wen Liu et al.
Nucleic acids research, 43(7), 3605-3613 (2015-03-25)
Early steps of gene expression are a composite of promoter recognition, promoter activation, RNA synthesis and RNA processing, and it is known that SUMOylation, a post-translational modification, is involved in transcription regulation. We previously found that SUMO-1 marks chromatin at