Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATRIP(84126)
General description
85kDa
Przeciwciało rozpoznające białko oddziałujące z ATR
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-181 ludzkiego białka oddziałującego z ATR (ATRIP)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj ATRIP za pomocą przeciwciała anty-ATRIP (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
ATRIP
Physical form
70% bufor do przechowywania (0,05M Tris-glicyna, 0,025M fosforan sodu, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,035% azydek sodu) i 30% glicerol
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on modified RIPA lysates from HEK293, HeLa and U20S cells
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
D Cortez et al.
Science (New York, N.Y.), 294(5547), 1713-1716 (2001-11-27)
The checkpoint kinases ATM (ataxia telangiectasia mutated) and ATR (ATM and Rad3 related) transduce genomic stress signals to halt cell cycle progression and promote DNA repair. We report the identification of an ATR-interacting protein (ATRIP) that is phosphorylated by ATR
Lee Zou et al.
Science (New York, N.Y.), 300(5625), 1542-1548 (2003-06-07)
The function of the ATR (ataxia-telangiectasia mutated- and Rad3-related)-ATRIP (ATR-interacting protein) protein kinase complex is crucial for the cellular response to replication stress and DNA damage. Here, we show that replication protein A (RPA), a protein complex that associates with
Qiang Li et al.
PloS one, 5(10), e13732-e13732 (2010-11-10)
H3K9 trimethylation (H3K9me3) and binding of PcG repressor complex-1 (PRC1) may play crucial roles in the epigenetic silencing of the p16 gene. However, the mechanism of the initiation of this trimethylation is unknown. In the present study, we found that
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-625 | 04053252367359 |