Przejdź do
G2904
MonoklonalneIgG przeciwko kozom/owcom
clone GT-34, ascites fluid
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
2176,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GT-34, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
11
2176,00 zł
Cena katalogowa2560,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
sheep, goat, bovine
should not react with
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG to główny rodzaj przeciwciał w ludzkiej surowicy, wydzielany przez limfocyty B. Występuje we krwi. IgG składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych, zbudowanych z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich (H) γ o masie 50 kDa i dwóch identycznych łańcuchów lekkich (L) κ lub λ o masie 25 kDa, które są połączone międzyłańcuchowymi wiązaniami dwusiarczkowymi. IgG zawiera cztery izotypy IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4.
The antibody reacts with an epitope located on the heavy chain of goat IgG1 and IgG2.
Application
Monoklonalne przeciwciało IgG przeciwko kozom/owcom wyprodukowane u myszy zostało użyte w:
  • teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
  • immunoelektroforeza
Biochem/physiol Actions
IgG stymuluje klasyczną ścieżkę układu dopełniacza. Neutralizuje cząsteczki wirusów i toksyn. IgG odgrywa kluczową rolę w cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC). IgG mogą być związane z alergią. Ma najdłuższy okres półtrwania w surowicy.
Przeciwciało monoklonalne przeciwko kozim/owczym IgG rozpoznaje epitop zlokalizowany na łańcuchu ciężkim kozich IgG1 i IgG2. Przeciwciało wykazuje silną reaktywność krzyżową z owczymi IgG i słabą reaktywność krzyżową z bydlęcymi IgG. Nie obserwuje się reaktywności krzyżowej z IgG pochodzącymi od człowieka, świnki morskiej, szczura, konia, psa, kurczaka, świni, myszy, królika lub kota.
Physical form
Produkt jest dostarczany w postaci płynu puchlinowego z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Preparation Note
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania roztwór można zamrozić w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem roztwór należy oczyścić przez odwirowanie.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6901I5635A1293
description
clone GT-34, ascites fluid
description
clone BG-18, ascites fluid
description
clone HP-6014, ascites fluid
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
sheep, goat, bovine
species reactivity
bovine (non-reactive to IgM)
species reactivity
-
species reactivity
mouse
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:1000
technique(s)
indirect ELISA: 1:5,000
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, western blot (chemiluminescent): 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)