Merck
HPA020044
Sigma-Aldrich
Anti-RAD21 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Double-strand-break repair protein rad21 homolog, Anti-NXP-1, Anti-Nuclear matrix protein 1, Anti-SCC1 homolog, Anti-hHR21
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
KLMMWKETGGVEKLFSLPAQPLWNNRLLKLFTRCLTPLVPEDLRKRRKGGEADNLDEFLKEFENPEVPREDQQQQHQQRDVIDEPIIEEPSRLQESVMEASRTNIDESAMPPPPPQGVKRKAGQIDPEPVMPPQQVEQMEIPPVEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD21(5885)
Opis ogólny
RAD21 (homolog RAD21, S. pombe) jest nowym białkiem jądrowym zlokalizowanym na chromosomie 8q24.
Immunogen
Double-strand-break repair protein rad21 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAD21 (homolog RAD21, S. pombe) odgrywa kluczową rolę w prawidłowym podziale komórek. Działa jako główny składnik kompleksu kohezyny dla prawidłowego ułożenia chromosomów podczas podziału komórki. Białko posiada dwa miejsca rozszczepienia mitotycznego do przyłączenia separazy. Eksperymentalnie wykazano, że na początku etapu anafazy, podobna do kaspazy Esp1/separaza przyłącza się do miejsca rozszczepienia RAD21 i inicjuje separację chromatyd siostrzanych, co jest niezbędnym krokiem do zakończenia cytokinezy. Podczas naprawy uszkodzeń dwuniciowego DNA pomaga dwóm niciom DNA przylegać do siebie. Mutacja w RAD21 powoduje wrodzony fenotyp, kohesinopatię u ludzi, charakteryzującą się opóźnieniem wzrostu i niewielkimi anomaliami szkieletu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85184
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 277(19), 16775-16781 (2002-03-05)
Caspases are a conserved family of proteases that play a critical role in the execution of apoptosis by cleaving key cellular proteins at Asp residues and modifying their function. Using an expression cloning strategy we recently developed, we isolated human
Kati P Porkka et al.
Genes, chromosomes & cancer, 39(1), 1-10 (2003-11-07)
To detect genes that are overexpressed in prostate cancer, a subtracted cDNA library was first constructed from the PC-3 cell line and subsequently screened by using cDNA microarray hybridization. Sixty-eight genes were found to be overexpressed (ratio>3) in PC-3. Half
Debananda Pati et al.
Molecular and cellular biology, 22(23), 8267-8277 (2002-11-06)
Rad21 is one of the major cohesin subunits that holds sister chromatids together until anaphase, when proteolytic cleavage by separase, a caspase-like enzyme, allows chromosomal separation. We show that cleavage of human Rad21 (hRad21) also occurs during apoptosis induced by
Matthew A Deardorff et al.
American journal of human genetics, 90(6), 1014-1027 (2012-05-29)
The evolutionarily conserved cohesin complex was originally described for its role in regulating sister-chromatid cohesion during mitosis and meiosis. Cohesin and its regulatory proteins have been implicated in several human developmental disorders, including Cornelia de Lange (CdLS) and Roberts syndromes.