Kluczowe dokumenty
SAB4502562
Sigma-Aldrich
Anti-RAD21 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Double-strand-break repair protein rad21 homolog, Hhr21, NXP-1, Nuclear matrix protein 1, SCC1 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 71 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD21(5885)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-RAD21wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka RAD21.
RAD21 (homolog RAD21, S. pombe) jest nowym białkiem jądrowym zlokalizowanym na chromosomie 8q24.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego RAD21.
Zakres immunogenu: 521-570
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RAD21, C-Terminal produkowane u królików jest odpowiednie do pośrednich testów ELISA i western blot.
Działania biochem./fizjol.
RAD21 (homolog RAD21, S. pombe) odgrywa kluczową rolę w prawidłowym podziale komórek. Działa jako główny składnik kompleksu kohezyny dla prawidłowego ułożenia chromosomów podczas podziału komórki. Białko posiada dwa miejsca rozszczepienia mitotycznego do przyłączenia separazy. Eksperymentalnie wykazano, że na początku etapu anafazy, podobna do kaspazy Esp1/separaza przyłącza się do miejsca rozszczepienia RAD21 i inicjuje separację chromatyd siostrzanych, co jest niezbędnym krokiem do zakończenia cytokinezy. Podczas naprawy uszkodzeń dwuniciowego DNA pomaga dwóm niciom DNA przylegać do siebie. Mutacja w RAD21 powoduje wrodzony fenotyp, kohesinopatię u ludzi, charakteryzującą się opóźnieniem wzrostu i niewielkimi anomaliami szkieletu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kati P Porkka et al.
Genes, chromosomes & cancer, 39(1), 1-10 (2003-11-07)
To detect genes that are overexpressed in prostate cancer, a subtracted cDNA library was first constructed from the PC-3 cell line and subsequently screened by using cDNA microarray hybridization. Sixty-eight genes were found to be overexpressed (ratio>3) in PC-3. Half
Feng Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 277(19), 16775-16781 (2002-03-05)
Caspases are a conserved family of proteases that play a critical role in the execution of apoptosis by cleaving key cellular proteins at Asp residues and modifying their function. Using an expression cloning strategy we recently developed, we isolated human
Matthew A Deardorff et al.
American journal of human genetics, 90(6), 1014-1027 (2012-05-29)
The evolutionarily conserved cohesin complex was originally described for its role in regulating sister-chromatid cohesion during mitosis and meiosis. Cohesin and its regulatory proteins have been implicated in several human developmental disorders, including Cornelia de Lange (CdLS) and Roberts syndromes.
Debananda Pati et al.
Molecular and cellular biology, 22(23), 8267-8277 (2002-11-06)
Rad21 is one of the major cohesin subunits that holds sister chromatids together until anaphase, when proteolytic cleavage by separase, a caspase-like enzyme, allows chromosomal separation. We show that cleavage of human Rad21 (hRad21) also occurs during apoptosis induced by