Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019849
Sigma-Aldrich
Anti-RAB27B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C25KG, Anti-Ras-related protein Rab-27B
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
FETSAATGQNVEKAVETLLDLIMKRMEQCVEKTQIPDTVNGGNSGNLDGEKPPEKKCIC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB27B(5874)
Opis ogólny
RAB27B (członek rodziny onkogenów RAS) jest związanym z błoną, prenylowanym białkiem rab należącym do podrodziny melanocytów/płytek krwi w rodzinie rab. Ulega ekspresji głównie w jądrach, a także w sercu, mózgu, śledzionie i nerkach. Jest mapowany na chromosomie 18q21.1.
Immunogen
Ras-related protein Rab-27B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RAB27B antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
RAB27B (członek rodziny onkogenów RAS) jest głównie związany z dwoma istotnymi procesami, takimi jak fuzja pęcherzyków i transport. Działa jako czynnik wiążący GTP. Badanie mapowania chromosomalnego wykazało jego związek z chorobą Griscellego, która charakteryzuje się częściowym bielactwem i ciężkim niedoborem odporności.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73807
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathieu Pecqueux et al.
Cancer biomarkers : section A of Disease markers, 37(4), 207-215 (2023-05-30)
Pancreatic cancer is the 4th leading cause of cancer-related death with poor survival even after curative resection. RAB27A and RAB27B are key players in the exosome pathway where they play important roles in exosome secretion. Evidence suggests that RAB27A and
Maria Amorim et al.
Proteomics, 14(12), 1472-1479 (2014-04-16)
ERBB2/HER2 amplification activates signaling cascades that lead to a tumor cell phenotype. However, despite its remarkable importance in oncology, the consequences of HER2 amplification over the extracellular vesicles (EVs) content have not yet been investigated. Here, we isolated EVs secreted
Maria G Amorim et al.
Scientific reports, 7(1), 14395-14395 (2017-11-02)
Extracellular vesicles (EVs) are key mediators of intercellular communication. Part of their biological effects can be attributed to the transfer of cargos of diverse types of RNAs, which are promising diagnostic and prognostic biomarkers. EVs found in human biofluids are
Luciana I Gallo et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 314(3), C349-C365 (2017-11-24)
Umbrella cells, which must maintain a tight barrier, modulate their apical surface area during bladder filling by exocytosis of an abundant, subapical pool of discoidal- and/or fusiform-shaped vesicles (DFVs). Despite the importance of this trafficking event for bladder function, the
J S Ramalho et al.
BMC genetics, 2, 2-2 (2001-02-15)
Rab GTPases are regulators of intracellular membrane traffic. The Rab27 subfamily consists of Rab27a and Rab27b. Rab27a has been recently implicated in Griscelli Disease, a disease combining partial albinism with severe immunodeficiency. Rab27a plays a key role in the function