Kluczowe dokumenty
HPA019556
Sigma-Aldrich
Anti-ABCG8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-binding cassette sub-family G member 8, Anti-Sterolin-2
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
HMVQYFTAIGYPCPRYSNPADFYVDLTSIDRRSREQELATREKAQSLAALFLEKVRDLDDFLWKAETKDLDEDTCVESSVTPLDTNCLPSPTKMPGAVQQFTTLIRRQISNDFRDLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG8(64241)
Opis ogólny
ABCG8 (ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8) to transporter ABC (ATP-binding cassette) należący do rodziny transporterów ABC. Ulega ekspresji w wątrobie i jelicie cienkim.
Immunogen
ATP-binding cassette sub-family G member 8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ABCG8 (ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8) jest zaangażowany w homeostazę cholesterolu poprzez kilka szlaków regulacyjnych. Utrzymuje poziom sterolu poprzez wchłanianie sterolu i promowanie wydalania sterolu z żółcią. W połączeniu z innym transporterem ABC (ABCG5), ABCG8 działa jako heterodimer. Odgrywa również istotną rolę w transporcie jelitowo-wątrobowym cholesterolu, co dodatkowo zmienia szybkość wydalania steroli z żółcią. Mutacja w ABCG8 powoduje autosomalne recesywne zaburzenie metabolizmu steroli, sitosterolemię.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73218
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sang Bong Ahn et al.
The Korean journal of internal medicine, 34(4), 777-784 (2018-02-23)
Intestinal cholesterol absorption includes intestinal Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) and is an important target pathway in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). We investigated the expression of NPC1L1 and its correlation with liver X receptor (LXR) expression in peripheral mononuclear (PMN)
Zixun Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(20), 5782-5791 (2019-05-06)
Reverse cholesterol transport (RCT) is a physiological process, in which excess peripheral cholesterol is transported to the liver and further excreted into the bile and then feces. Recently, fucoidans are reported to have a lipid-lowering effect. This study was designed
Ruoqi Li et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1864(8), 1124-1133 (2019-05-06)
Hypercholesterolemia is a preventable risk factor for atherosclerosis and cardiovascular disease. However, the mechanisms of diosgenin (DG) that promote cholesterol homeostasis and alleviate hypercholesterolemia remain elusive. To investigate the effects and molecular mechanisms of the promotion of cholesterol metabolism by
Joyce J Repa et al.
The Journal of biological chemistry, 277(21), 18793-18800 (2002-03-20)
Mutations in the ATP-binding cassette (ABC) transporters ABCG5 and ABCG8 have recently been shown to cause the autosomal recessive disorder sitosterolemia. Here we demonstrate that the ABCG5 and ABCG8 genes are direct targets of the oxysterol receptors liver X receptor
Liqing Yu et al.
The Journal of clinical investigation, 110(5), 671-680 (2002-09-05)
Two ATP-binding cassette (ABC) transporters, ABCG5 and ABCG8, have been proposed to limit sterol absorption and to promote biliary sterol excretion in humans. To test this hypothesis, a P1 clone containing the human ABCG5 and ABCG8 genes was used to