Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019488
Sigma-Aldrich
Anti-SAMD9L antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-Sterile alpha motif domain-containing protein 9-like
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
EVDTIPKHSICNDKYFYIQMQICKDKIWKQNQNLSLFVREGASSRDILANSKQRDVDFKAFLQNLKSLVASRKEAEEEYGMKAMKKESEGLKLVKLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMD9L(219285)
Opis ogólny
SAMD9L (Sterile a motif domain-containing protein 9-like) to amino-końcowa domena SAM zawierająca białko zlokalizowane w ludzkim chromosomie 7q21.2. Ulega ono wszechobecnej ekspresji w ludzkich tkankach i jest zlokalizowane w cytoplazmie.
Immunogen
Sterile alpha motif domain-containing protein 9-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SAMD9L (Sterile a motif domain-containing protein 9-like) jest identyfikowany jako gen supresorowy nowotworu. Bierze udział w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, w której pośredniczą cytokiny. Jest on regulowany w dół u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Brak SAMD9L powoduje przejście cyklu komórkowego G1-S i podwyższoną aktywność szlaku Wnt/β-kateniny. Jest regulowany w dół w komórkach T i B pacjentów z przerzutowym czerniakiem. Ma niższą ekspresję w tkance raka piersi. U myszy brak samd9l jest związany ze złośliwymi nowotworami szpiku, które bardzo przypominają ludzkie choroby z -7/7q-.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75081
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A long lasting puzzle for -7/7q- syndrome.
Hiroaki Honda et al.
Oncotarget, 5(1), 7-8 (2014-01-30)
Qun Wang et al.
International journal of biological sciences, 10(8), 807-816 (2014-08-01)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a highly malignant cancer with poor prognosis, and driver genes harboring genetic lesions and/or expression dysregulation contribute to hepatocarcinogenesis. Sterile Alpha Motif Domain-containing 9-like (SAMD9L) was a novel identified mutated gene in our previous study on
Catherine F Li et al.
BMC genomics, 8, 92-92 (2007-04-05)
Neoplasia can be driven by mutations resulting in dysregulation of transcription. In the mesenchymal neoplasm, aggressive fibromatosis, subtractive hybridization identified sterile alpha motif domain 9 (SAMD9) as a substantially down regulated gene in neoplasia. SAMD9 was recently found to be