Kluczowe dokumenty
HPA019000
Sigma-Aldrich
Anti-PHLDA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Apoptosis-associated nuclear protein, Anti-PQ-rich protein, Anti-Pleckstrin homology-like domain family A member 1, Anti-Proline- and glutamine-rich protein, Anti-Proline- and histidine-rich protein, Anti-T-cell death-associated gene 51 protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RMLESSGCKALKEGVLEKRSDGLLQLWKKKCCILTEEGLLLIPPKQLQHQQQQQQQQQQQQQQPGQGPAEPSQPSGPAVASLEPPVKLKELHFSNMKTVDCVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHLDA1(22822)
Opis ogólny
Gen PHLDA1 (pleckstrin homology-like domain family A member 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q15. Należy do rodziny domen związanych z homologią pleckstrin. PHLDA1 ulega szerokiej ekspresji. Białko jest obecne w cytoplazmie i jąderku. PHLDA1 jest również określany jako TDAG51 (T-cell death-associated gene 51).
Immunogen
Pleckstrin homology-like domain family A member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
W aktywowanych limfocytach T, PHLDA1 (pleckstrin homology-like domain family A member 1) współpracuje z receptorem komórek T w celu hamowania biosyntezy białek. Jest również odpowiedzialny za różnicowanie trichoepithelioma od raka podstawnokomórkowego (BCC). PHLDA1 jest regulowany w dół w pierwotnych i przerzutowych czerniakach i raku piersi. Z drugiej strony jest zaangażowany w migrację i proliferację w komórkach raka okrężnicy. PHLDA1 jest również zaangażowany w rozwój miażdżycy w obecności hiperhomocysteinemii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74199
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maxime Battistella et al.
The American Journal of dermatopathology, 36(8), 643-650 (2013-05-31)
Granular-cell or clear-cell basal cell carcinomas (BCCs), and clear-cell trichoblastomas have rarely been reported in the literature. PHLDA1 is a follicular stem cell marker, the expression of which has been reported to differentiate trichoepithelioma from BCCs. We wondered whether (1)
Assignment of the human PHLDA1 gene to chromosome 12q15 by radiation hybrid mapping.
M D Kuske et al.
Cytogenetics and cell genetics, 89(1-2), 1-1 (2000-07-15)
Anuratha Sakthianandeswaren et al.
Cancer research, 71(10), 3709-3719 (2011-05-12)
Studies employing mouse models have identified crypt base and position +4 cells as strong candidates for intestinal epithelial stem cells. Equivalent cell populations are thought to exist in the human intestine; however robust and specific protein markers are lacking. Here
Rüdiger Neef et al.
Cancer research, 62(20), 5920-5929 (2002-10-18)
To identify molecules involved in the progression of human melanoma to metastatic disease, autologous primary and metastatic melanoma cells were compared by differential mRNA display. One cDNA, expressed in primary but not in autologous metastatic cells in three different patients
Emmanuel O Johnson et al.
Journal of cell science, 124(Pt 16), 2711-2722 (2011-08-03)
Aurora A kinase is overexpressed in the majority of breast carcinomas. A chemical genetic approach was used to identify the malignant targets of Aurora A, which revealed pleckstrin-homology-like domain protein PHLDA1 as an Aurora A substrate. PHLDA1 downregulation is a