Przejdź do zawartości
MERS03PED
Pedał nożny dla Millicell® ERS 3.0
Optional external foot pedal or switch for Millicell ERS 3.0 Voltohmmeter.
Synonim(y):
Pedał nożny, Pedał nożny dla Millicell® ERS 3.0, przełącznik głośnomówiący, przełącznik nożny
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41100000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Millicell®
General description
Cyfrowy woltomierz Millicell® ERS 3.0 niezawodnie mierzy potencjał błonowy i oporność komórek nabłonkowych i śródbłonkowych w hodowli. Urządzenie to jakościowo mierzy stan monowarstwy komórek i ich konfluencję. Przełącznik nożny/pedał można podłączyć do systemu Millicell® ERS 3.0, aby uzyskać obsługę bez użycia rąk.
Application
Badanie modeli bariery śródbłonkowej/nabłonkowej (takich jak modele bariery krew-mózg, modele przewodu pokarmowego i modele płucne), badanie skuteczności leków, ocena toksyczności farmakologicznej.
Features and Benefits
  • Umożliwia obsługę cyfrowego woltomierza Millicell® ERS 3.0 bez użycia rąk.
  • Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia komórek z powodu częstego przenoszenia naczyń do hodowli komórkowych
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)