Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA011387
Sigma-Aldrich
Anti-SGK2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Serine/threonine-protein kinase Sgk2, Anti-Serum/glucocorticoid-regulated kinase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
EVLRKEPYDRAVDWWCLGAVLYEMLHGLPPFYSQDVSQMYENILHQPLQIPGGRTVAACDLLQSLLHKDQRQRLGSKADFLEIKNHVFFSPINWDDLYHKRLTPPFNPNVTGPADLKHFDPEFTQEAVSKSIGCTPD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGK2(10110)
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase Sgk2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SGK2 (Serum/glucocorticoid regulated kinase 2) odgrywa kluczową rolę w regulowanej przez PXR (receptor pregnanu X) indukcji glukozo-6-fosfatazy (G6Pase) i glukoneogenezie. Kontroluje biosyntezę glukozy poprzez niezależny od insuliny szlak sygnałowy. Podobnie jak SGK1, wyzwala również aktywność kanału Na+ nabłonka nerkowego (ENaC). Jest obecny za kinazą fosfoinozytydo-3 (PI3Kinaza) i kontroluje szlaki sygnałowe genów promujących nowotwory, takie jak sygnalizacja RAS/RAF/ERK. Odzwierciedla również stymulującą aktywność transportera neutralnych aminokwasów SLC6A19 (B(0)AT1) do transportu aminokwasów w nerkach i jelitach.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70466
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maressa A Bruhn et al.
Growth factors (Chur, Switzerland), 28(6), 394-408 (2010-10-06)
The serum and glucocorticoid kinase (SGK) family of serine/threonine kinases consists of three isoforms, SGK-1, SGK-2 and SGK-3. This family of kinases is highly homologous to the AKT kinase family, sharing similar upstream activators and downstream targets. SGKs have been
B Friedrich et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 445(6), 693-696 (2003-03-13)
The serum- and glucocorticoid-inducible kinase 1 (SGK1) has been identified as a signalling molecule up-regulated by aldosterone, which stimulates the renal epithelial Na(+) channel ENaC. It is therefore thought to participate in the antinatriuretic action of this hormone. More recently
Christoph Böhmer et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 25(6), 723-732 (2010-06-01)
The neutral amino acid transporter SLC6A19 (B(0)AT1) plays a decisive role in transport of neutral amino acids in the kidney and intestine. Recently, mutations in SLC6A19 were identified that result in severe neutral aminoaciduria known as Hartnup disorder. SLC6A19 expression
Saki Gotoh et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 348(1), 131-140 (2013-11-10)
Drug activation of the human nuclear pregnane X receptor (PXR) induced gluconeogenic genes and increased glucose production. In this study, we have determined that serum- and glucocorticoid-regulated kinase 2 (SGK2) is an essential factor that mediates this PXR-regulated glucose 6-phosphatase