Kluczowe dokumenty
HPA018994
Sigma-Aldrich
Anti-KLK7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kallikrein-7, Anti-Serine protease 6, Anti-Stratum corneum chymotryptic enzyme, Anti-hK7, Anti-hSCCE
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
MVKKVRLPSRCEPPGTTCTVSGWGTTTSPDVTFPSDLMCVDVKLISPQDCTKVYKDLLENSMLCAGIPDSKKNACNGDSGGPLVCR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK7(5650)
Opis ogólny
Gen KLK7 (kallikrein-7) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.4. Należy do rodziny genów podobnych do kallikreiny. KLK są podgrupą proteaz serynowych. KLK7 ulega ekspresji w skórze, ośrodkowym układzie nerwowym, nerkach, gruczołach sutkowych i ślinowych. Jest to białko wydzielane.
Immunogen
Kallikrein-7 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KLK7 (kallikreina-7) jest odpowiedzialna za rozszczepianie ludzkiej insuliny. Białko Vaspin oddziałuje z KLK7 i hamuje degradację insuliny za pośrednictwem KLK7. Innymi substratami KLK7 są midkina, CYR61 (cysteine-rich angiogenic inducer 61) i tenascyna-C. Jest również odpowiedzialna za rozszczepienie prokaspazy-14 do formy pośredniej, która jest kluczowa dla powstania dojrzałej formy kaspazy-14. KLK7 degraduje międzykomórkowe struktury kohezyjne w najbardziej zewnętrznej warstwie skóry, przyczyniając się w ten sposób do procesu zrzucania komórek na powierzchni skóry.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74765
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mami Yamamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 287(39), 32825-32834 (2012-07-25)
The maturation and activation mechanisms of caspases are generally well understood, except for those of caspase-14, which is activated at the onset of keratinocyte terminal differentiation. We investigated the possible involvement of epidermal proteases expressed in the late stage of
John T Heiker et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 70(14), 2569-2583 (2013-02-02)
The molecular target of the adipokine vaspin (visceral adipose tissue-derived serpin; serpinA12) and its mode of action are unknown. Here, we provide the vaspin crystal structure and identify human kallikrein 7 (hK7) as a first protease target of vaspin inhibited
Ying Dong et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 9(5), 1710-1720 (2003-05-10)
The wild-type or variant mRNAs of several kallikrein (KLK) genes, such as KLK4, are highly expressed in ovarian carcinomas and may have potential as tumor markers. Two of these KLK genes (KLK5 and KLK7) and their proteins (hK5 and hK7)
G M Yousef et al.
Gene, 254(1-2), 119-128 (2000-09-07)
The human stratum corneum chymotryptic enzyme (HSCCE; PRSS6, KLK7 gene) has been purified from human stratum corneum and is known to participate in the cell shedding process. The cDNA of the gene has previously been reported. Here, we describe the
Yijing Yu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(29), 17762-17775 (2015-06-03)
Kallikrein-related peptidases (KLKs) are a group of serine proteases widely expressed in various tissues and involved in a wide range of physiological and pathological processes. Although our understanding of the pathophysiological roles of most KLKs has blossomed in recent years