Kluczowe dokumenty
HPA018813
Sigma-Aldrich
Anti-SLC43A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-L-type amino acid transporter 3, Anti-Large neutral amino acids transporter small subunit 3, Anti-Prostate cancer overexpressed gene 1 protein, Anti-Solute carrier family 43 member 1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MDWRIKDCVDAPTQGTVLGDARDGVATKSIRPRYCKIQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC43A1(8501)
Opis ogólny
Gen rodziny nośników substancji rozpuszczonych 43 member-1 (SLC43A1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 11p11.1-p11.2. Należy do rodziny SLC43. Transkrypty SLC43A1 są obecne w trzustce, wątrobie, mięśniach szkieletowych, wątrobie płodu, sercu, łożysku, płucach, nerkach, śledzionie, prostacie, jądrach, jajnikach, jelicie cienkim, okrężnicy, węzłach chłonnych i szpiku kostnym. SLC43A1 jest popularnie nazywany LAT3 (L-type amino acid transporter 3).
Immunogen
Large neutral amino acids transporter small subunit 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina transporterów soli 43 member-1 (SLC43A1) jest niezależnym od Na+ transporterem neutralnych aminokwasów. W oocytach Xenopus SLC43A1 transportuje neutralne aminokwasy, takie jak l-leucyna, l-izoleucyna, l-walina i l-fenyloalanina.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74761
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sun-Yee Kim et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Through a comprehensive analysis of the gene expression and dependency in HCC patients and cell lines, LAT1 was identified as the top amino acid transporter candidate supporting HCC tumorigenesis. To assess the suitability of LAT1 as a HCC therapeutic target
Ellappan Babu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(44), 43838-43845 (2003-08-22)
A cDNA that encodes a novel Na+-independent neutral amino acid transporter was isolated from FLC4 human hepatocarcinoma cells by expression cloning. When expressed in Xenopus oocytes, the encoded protein designated LAT3 (L-type amino acid transporter 3) transported neutral amino acids
K A Cole et al.
Genomics, 51(2), 282-287 (1998-09-02)
We recently identified a novel gene (PB39) (HGMW-approved symbol POV1) whose expression is up-regulated in human prostate cancer using tissue microdissection-based differential display analysis. In the present study we report the full-length sequencing of PB39 cDNA, genomic localization of the
Susanna Bodoy et al.
Molecular aspects of medicine, 34(2-3), 638-645 (2012-12-27)
The SLC43 family is composed of only three genes coding for the plasma membrane facilitator system l amino acid transporters LAT3 (SLC43A1; TC 2.A.1.44.1) and LAT4 (SLC43A2; TC 2.A.1.44.2), and the orphan protein EEG1 (SLC43A3; TC 2.A.1.44.3). Besides the known