Kluczowe dokumenty
HPA018193
Sigma-Aldrich
Anti-NEK7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NimA-related protein kinase 7, Anti-Serine/threonine-protein kinase Nek7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VCLLPVWERRVCALNACYFLEIIKGSESLQYMATLTNLFENLPVSHHGSFA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK7(140609)
Opis ogólny
Gen never in mitosis A-related kinase-7 (NEK7) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q31.3. Białko to należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych związanych z NIMA, które są konserwowanymi i kluczowymi regulatorami mitozy i tworzenia rzęsek. Analiza RT-PCR wykazała ekspresję NEK7 w tkankach płuc, mięśni, jąder, mózgu, serca, wątroby, leukocytów i śledziony. NEK7 znajduje się w centrosomie, a także w cytoplazmie. Aktywność kinazowa NEK7 oscyluje podczas cyklu komórkowego, osiągając najwyższy poziom w fazie M.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase Nek7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Nigdy w mitozie kinaza związana z A-7 (NEK7) jest regulowana w górę w raku pęcherzyka żółciowego i jest związana z krótszym całkowitym czasem przeżycia. Brak NEK7 skutkuje niestabilnością dynamiki mikrotubul, której przeciwdziała nadekspresja NEK7. NEK7 jest ważny dla prawidłowego tworzenia wrzeciona podczas mitozy. NEK7 jest również zaangażowany w rekrutację centrosomalnych białek materiału pericentriolarnego, które są niezbędne do powielania centrioli i tworzenia biegunów wrzeciona. NEK9, inna kinaza z rodziny NIMA, aktywuje NEK7 poprzez fosforylację.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73508
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Kimura et al.
Cytogenetics and cell genetics, 94(1-2), 33-38 (2001-11-10)
Neks (NIMA-related kinase) are a group of protein kinases sharing high amino acid sequence identity with NIMA which controls initiation of mitosis in Aspergillus nidulans. We have identified and characterized human NEK7, a novel human gene structurally related to NIMA.
R Wang et al.
Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico, 15(8), 626-632 (2013-01-30)
Gallbladder carcinoma (GC) is generally considered as a relatively rare malignancy with poor prognosis. In order to guide clinicians in selecting suitable treatment for GC patients, reliable markers predictive of poor clinical outcome are desirable. This study analyzed the expression
Sivan Cohen et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(5), 1104-1113 (2013-01-15)
The NIMA-related kinases (NRK or Nek) are emerging as conserved and crucial regulators of mitosis and cilia formation. The microtubule (MT) network has long been suspected as a major target of the Neks. However, the underlying mechanism remains unclear. Using
Sunghwan Kim et al.
Journal of cell science, 124(Pt 22), 3760-3770 (2011-11-22)
The centrosomes in dividing cells follow a series of cyclical events of duplication and separation, which are tightly linked to the cell cycle. Serine/threonine-protein kinase NEK7 (NEK7) is a centrosomal kinase that is required for proper spindle formation during mitosis.
Christopher Belham et al.
The Journal of biological chemistry, 278(37), 34897-34909 (2003-07-04)
The Nek family of protein kinases in humans is composed of 11 members that share an amino-terminal catalytic domain related to NIMA, an Aspergillus kinase involved in the control of several aspects of mitosis, and divergent carboxyl-terminal tails of varying