Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017876
Sigma-Aldrich
Anti-KTN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CG-1 antigen, Anti-Kinectin, Anti-Kinesin receptor
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
ELKRLEAMLKERESDLSSKTQLLQDVQDENKLFKSQIEQLKQQNYQQASSFPPHEELLKVISEREKEISGLWNELDSLKDAVEHQRKKNNERQQQVEAVELEAKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KTN1(3895)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinektyna 1 (KTN1) to receptor o masie 156 kDa, z którym wiąże się kinezyna (białko motoryczne). Zawiera domenę centralną i domenę wiążącą RhoA na końcu karboksylowym.[1] KTN1 jest obecny w błonie retikulum endoplazmatycznego[1], a kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 14q22.1.
Immunogen
Kinectin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinektyna 1 (KTN1) zwiększa aktywność ATPazy kinezyny i jest również kluczowym mediatorem aktywności komórkowej RhoG (GTPazy). Wiąże się z formą RhoG związaną z GTP. KTN1 funkcjonuje jako białko kotwiczące kinezynę i jest ważne dla ruchu pęcherzyków wzdłuż mikrotubul.[1] Wiąże również i kotwiczy kompleks czynnika elongacji-1 na retikulum endoplazmatycznym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w regulacji syntezy białek w komórkach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70517
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinectin is a key effector of RhoG microtubule-dependent cellular activity.
E Vignal
Molecular and Cellular Biology, 21(23), 8022-8034 (2001)
Kinectin is a key effector of RhoG microtubule-dependent cellular activity.
Vignal E, et al.
Molecular and Cellular Biology, 21(23), 8022-8034 (2001)
K Salassidis et al.
Cancer research, 60(11), 2786-2789 (2000-06-13)
Evaluation of 20 cases of radiation-induced childhood papillary thyroid carcinoma using fluorescence in situ hybridization demonstrated the presence of clonal translocations affecting the RET locus. Semiquantitative reverse transcription-PCR indicated overexpression of the RET tyrosine kinase (TK) domain in four cases.
Assignment of the human kinectin gene (KTN1), encoding a kinesin-binding protein, to chromosome 14 band q22.1 by in situ hybridization.
P N Rao et al.
Cytogenetics and cell genetics, 79(3-4), 196-197 (1997-01-01)
Lee-Lee Ong et al.
The Journal of biological chemistry, 281(44), 33621-33634 (2006-09-05)
Kinectin is an integral membrane protein with many isoforms primarily found on the endoplasmic reticulum. It has been found to bind kinesin, Rho GTPase, and translation elongation factor-1delta. None of the existing models for the quaternary organization of the elongation