Kluczowe dokumenty
HPA017232
Sigma-Aldrich
Anti-CDH23 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cadherin-23 precursor, Anti-Otocadherin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YFVVDIVARDLAGHNDTAIIGIYILRDDQRVKIVINEIPDRVRGFEEEFIHLLSNITGAIVNTDNVQFHVDKKGRVNFAQTELLIHVVNRDTNRILDVDRVIQMIDENKEQLRNLFRNYNVLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH23(64072)
Immunogen
Cadherin-23 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CDH23 (cadherin-related 23) koduje białko kadherynowe, składnik połączeń końców stereocilii. Funkcjonuje jako przypuszczalne białko rusztowania. Mutacja w CDH23 powoduje autosomalne recesywne zaburzenie, zespół Ushera typu I (USH1), charakteryzujący się wrodzonym niedosłuchem zmysłowo-nerwowym, dysfunkcją przedsionkową i zaburzeniami widzenia z powodu wczesnego zapalenia barwnikowego siatkówki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71781
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hae-Mi Woo et al.
BMC medical genetics, 15, 46-46 (2014-04-29)
Patient genetic heterogeneity renders it difficult to discover disease-cause genes. Whole-exome sequencing is a powerful new strategy that can be used to this end. The purpose of the present study was to identify a hitherto unknown mutation causing autosomal recessive
Elisa Caberlotto et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(14), 5825-5830 (2011-03-26)
The mechanotransducer channels of auditory hair cells are gated by tip-links, oblique filaments that interconnect the stereocilia of the hair bundle. Tip-links stretch from the tips of stereocilia in the short and middle rows to the sides of neighboring, taller
H Bolz et al.
Nature genetics, 27(1), 108-112 (2001-01-04)
Usher syndrome type I (USH1) is an autosomal recessive disorder characterized by congenital sensorineural hearing loss, vestibular dysfunction and visual impairment due to early onset retinitis pigmentosa (RP). So far, six loci (USH1A-USH1F) have been mapped, but only two USH1
Malay K Sannigrahi et al.
Molecular oncology, 13(5), 1092-1109 (2019-02-13)
Cadherin-23 (Cdh23), a long-chain non-classical cadherin, exhibits strong homophilic and heterophilic binding. The physiological relevance of strong heterophilic binding with protocadherin-15 at neuroepithelial tip links is well-studied. However, the role of Cdh23 homodimers in physiology is less understood, despite its
Bernardo Blanco-Sánchez et al.
Cell reports, 25(5), 1281-1291 (2018-11-01)
Morphogenesis and mechanoelectrical transduction of the hair cell mechanoreceptor depend on the correct assembly of Usher syndrome (USH) proteins into highly organized macromolecular complexes. Defects in these proteins lead to deafness and vestibular areflexia in USH patients. Mutations in a non-USH