Kluczowe dokumenty
HPA017142
Sigma-Aldrich
Anti-FAM208A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C3orf63, Anti-KIAA1105, Anti-RAP140, Anti-se89-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GKWQWKVHCKFQKKLKELGRLNAKALSLLTLLNVYQKKHLVEILSYHNCDSQTRNAPELDCLIRLQAQNIQQRHIVFLTEKNIKMLSSYTDNGIVVATAEDFMQNFKNLVGYHNSITEENLPQLGANENLES
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C3orf63(23272)
Opis ogólny
FAM208A (rodzina o podobieństwie sekwencji 208, członek A) jest białkiem wiążącym retinoblastomę (Rb). Koduje hydrofilowe białko. Jest szeroko rozpowszechniony w różnych tkankach ludzkich. Badania wykazały, że FAM208A może odgrywać rolę w wewnątrzkomórkowej translokacji Rb lub innych białek.
Immunogen
retinoblastoma-associated protein 140 isoform b recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-C3orf63 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71081
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah K Harten et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 25(7-8), 293-303 (2014-05-02)
An ENU mutagenesis screen to identify novel epigenetic modifiers was established in mice carrying a multi-copy GFP transgene, which is expressed in a variegated manner in erythrocytes and is highly sensitive to epigenetic silencing. The screen has produced mouse mutants
Q Li et al.
Science in China. Series C, Life sciences, 43(6), 637-647 (2008-08-30)
Rb exerts important physiological functions in cell-cycle control, gene expression, cell differentiation, apoptosis, development and tumorigenesis by interacting with many cellular proteins. Using human partial Rb as bait, we screened a human fetal brain cDNA library through yeast two-hybrid system
Hale Tunbak et al.
Nature communications, 11(1), 5387-5387 (2020-11-05)
The Human Silencing Hub (HUSH) complex is necessary for epigenetic repression of LINE-1 elements. We show that HUSH-depletion in human cell lines and primary fibroblasts leads to induction of interferon-stimulated genes (ISGs) through JAK/STAT signaling. This effect is mainly attributed
Roy Matkovic et al.
Nature communications, 13(1), 66-66 (2022-01-12)
The Human Silencing Hub (HUSH) complex constituted of TASOR, MPP8 and Periphilin recruits the histone methyl-transferase SETDB1 to spread H3K9me3 repressive marks across genes and transgenes in an integration site-dependent manner. The deposition of these repressive marks leads to heterochromatin